Merck
560464
3-(4-Morpholino)propyl isothiocyanate
95%
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H14N2OS
Numero CAS:
Peso molecolare:
186.27
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Vai a
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Saggio
95%
Indice di rifrazione
n20/D 1.5303 (lit.)
Densità
1.094 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
S=C=NCCCN1CCOCC1
InChI
1S/C8H14N2OS/c12-8-9-2-1-3-10-4-6-11-7-5-10/h1-7H2
BCEFDMYFAAAFPE-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
3-(4-Morpholino)propyl isothiocyanate may be used to synthesize (R,S)-(3-morpholin-4-yl-propyl)-thiocarbamic acid O-(5-[1,2] dithiolan-3-yl-pentyl) ester hydrochloride[1] and N-(3-N,N-dimethylaminopropyl-N′-3-(4-morpholino)propylthiourea.[2]
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Synthesis of Novel Fluorescent Reagents with a Carbodiimide Moiety and Their Applications for DNA Probe.
Tachikawa T, et al.
J. Photopolym. Sci. Technol., 11(1), 19-22 (1998)
Claude Guillonneau et al.
European journal of medicinal chemistry, 38(1), 1-11 (2003-02-21)
Molecules containing a dithiolane moiety are widely investigated due to their antioxidant properties. The archetypal representative of this class of compounds is lipoic acid and indeed the lipoic acid-dihydrolipoic acid couple is part of the antioxidant defence system of the
Domande
Recensioni
Nessuna valutazione
Filtri attivi
Contatta l'Assistenza Tecnica