Scegli un formato
131,00 €
131,00 €
Informazioni su questo articolo
Vai a
Nome del prodotto
Synthware™ Squibb-style separatory funnel with standard taper joints, PTFE stopcock and PTFE stopper, 100 mL, joint: ST/NS 19/22, PTFE stopcock and PTFE stopper
joint
joint: ST/NS19/22
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware F459100
capacity
100 mL
100 mL
Categorie correlate
1 of 4
Questo articolo | SYNF451100 | SYNF451010A | SYNF451010 |
|---|---|---|---|
| capacity 100 mL , 100 mL | capacity 100 mL , 100 mL | capacity 10 mL , 10 mL | capacity 10 mL , 10 mL |
| manufacturer/tradename Synthware F459100 | manufacturer/tradename Synthware F451100 | manufacturer/tradename Synthware F451010A | manufacturer/tradename Synthware F451010 |
| packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea |
| joint joint: ST/NS19/22 | joint joint: ST/NS14/20 | joint joint: ST/NS14/20 | joint joint: ST/NS14/20 |
General description
Legal Information
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Filtri attivi
Contatta l'Assistenza Tecnica