Merck
Z103403
Swing-A Way portable can opener
heavy-duty drive gears and an extra-hard cutting wheel
Autenticati per visualizzare i prezzi riservati alla tua organizzazione & contrattuali
Informazioni su questo articolo
Codice UNSPSC:
41100000
Vai a
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Descrizione generale
Useful for opening the overpack cans in which hazardous or odoriferous compounds are shipped. Chrome-plated. Has heavy-duty drive gears and an extra-hard cutting wheel mounted on a wide-diameter permanent-alignment shaft.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
Recensioni
Nessuna valutazione
Filtri attivi
Contatta l'Assistenza Tecnica