Merck
610025
Avanti
Membrane Support-PTFE
Avanti Research - A Croda Brand
Sinonimo/i:
Membrane Support-PTFE, PTFE Internal Membrane Supports with O-rings (2)
Autenticati per visualizzare i prezzi riservati alla tua organizzazione & contrattuali
Scegli un formato
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Informazioni su questo articolo
Codice UNSPSC:
23151503
NACRES:
NB.24
Vai a
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
Temperatura di conservazione
15-25°C
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 4
Questo articolo
610019610020610010
Membrane Support-PTFE Avanti Research™ - A Croda Brand
Avanti
610025
Membrane Support-PTFE
Extruder Washer-PTFE Avanti Research™ - A Croda Brand
Avanti
610019
Extruder Washer-PTFE
Mini-Extruder (only) Avanti Research™ - A Croda Brand
Avanti
610020
Mini-Extruder (only)
PC Membranes 1.0um Avanti Research™ - A Croda Brand
Avanti
610010
PC Membranes 1.0um
manufacturer/tradename
Avanti Research - A Croda Brand
manufacturer/tradename
Avanti Research - A Croda Brand
manufacturer/tradename
Avanti Research - A Croda Brand
manufacturer/tradename
Avanti Research - A Croda Brand
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
Descrizione generale
Replacement Part for Avanti′s Mini-Extruder
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Contatta l'Assistenza Tecnica