Scegli un formato
386,00 €
386,00 €
Spedizione prevista il11 dicembre 2025Dettagli
Informazioni su questo articolo
Vai a
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
culture supernatant
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
UP-158-22-3-10, monoclonal
Reattività contro le specie
rat, human, mouse
tecniche
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MAPK3(5595)
1 of 4
Questo articolo | ABS44 | 05-797R | 05-481 |
|---|---|---|---|
| biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit | biological source mouse |
| species reactivity rat, human, mouse | species reactivity human, mouse, rat | species reactivity human, mouse, rat | species reactivity avian, rat, mouse, canine, human |
| clone UP-158-22-3-10, monoclonal | clone polyclonal | clone AW39R, monoclonal | clone 12D4, monoclonal |
| Gene Information human ... MAPK3(5595) | Gene Information human ... MAPK1(5594) | Gene Information human ... MAPK3(5595) | Gene Information human ... MAPK1(5594) |
| antibody form culture supernatant | antibody form purified antibody | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin |
| shipped in dry ice | shipped in wet ice | shipped in dry ice | shipped in wet ice |
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Erk1 in human MCF-7 is a breast cancer cell lysate (Chen, J.Q., et al. (2013). Anal. Biochem. 442(1):97-103).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Erk1 in human HaCat keratinocyte lysate (Jarosz, M., et al. (2012). PLoS One. 7(6):e39436).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Erk1 in HT-29 human colorectal adenocarcinoma cell lysate (O′Neill, R.A., et al. (2006). Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 103(44):16153-16158).
Epigenetics & Nuclear Function
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Risultati analitici
Western Blotting Analysis: A 1:10,000 dilution of this hybridoma culture supernatant detected Erk1 in 10 µg of mouse NIH/3T3 cell lysate.
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Filtri attivi
Contatta l'Assistenza Tecnica