Scegli un formato
598,00 €
Informazioni su questo articolo
Vai a
agenzia
IDF 220
according to ISO 29981
Livello qualitativo
Sterilità
non-sterile
Stato
granular
Confezionamento
pack of 500 g
Produttore/marchio commerciale
GranuCult® prime
Condizioni di stoccaggio
(Tightly closed. Dry.)
tecniche
microbiological culture: suitable
Colore
beige
pH
6.7 (25 °C in H2O)
applicazioni
food and beverages
microbiology
Compatibilità
for use with MUP Selective Supplement (1.00045)
Bifidobacterium spp.
Temperatura di conservazione
15-25°C
Categorie correlate
1 of 4
Questo articolo | 43314 | CCW5112 | 1.05267 |
|---|---|---|---|
| form granular | form powder | form liquid | form granular |
| manufacturer/tradename GranuCult® prime | manufacturer/tradename NutriSelect® Plus | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename GranuCult® prime |
| application(s) food and beverages, microbiology | application(s) food and beverages, microbiology | application(s) food and beverages, microbiology | application(s) food and beverages, microbiology |
| suitability Bifidobacterium spp. | suitability Bifidobacterium spp. | suitability nonselective for | suitability Bacillus cereus |
| agency ISO | agency according to ISO 29981:2010 IDF 220:2010 | agency IFU 6, ISO 17410, ISO 4833, ISO 8552 | agency APHA, ISO 21871, ISO 7932 |
| technique(s) microbiological culture: suitable | technique(s) microbiological culture: suitable | technique(s) - | technique(s) microbiological culture: suitable |
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
- Terreno per colture granulare GranuCult® di grado superiore
- Sicuro e sostenibile perché riduce i rischi associati all'inalazione di polveri fini e sostanze tossiche, rendendo più sicuro l'ambiente di lavoro
- Eccellenti proprietà di bagnabilità, solubilità e scorrevolezza
- Pratico, con minima formazione di aggregati e separazione dei componenti, anche in condizioni di caldo o umidità
- Alta riproducibilità tra i lotti
- Periodo di validità di ben 5 anni
- L'elevato numero di ceppi testati è superiore a quello richiesto da tutte le normative
- La tecnologia di granulazione permette di integrare molti supplementi, senza doverli aggiungere a parte
Risultati analitici
Aspetto (colore): giallastro
pH (25 °C): 6,5 - 6,9
Test in aggiunta del supplemento MUP-Selective (100045.0010 ).
Recupero su terreno di coltura di prova (Bifidobacterium animalis subsp. lactis ATCC 27536): ≥ 70%
Recupero su terreno di coltura di prova (Bifidobacterium breve ATCC 15700): ≥ 70%
Recupero su terreno di coltura di prova (Bifidobacterium longum ATCC 15707): ≥ 70%
Crescita (Lactobacillus casei ATCC 393 [WDCM 00100]): crescita assente
Crescita (Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus ATCC 11842 [WDCM 00102]): crescita assente
Crescita (Streptococcus salivarius subsp. thermophilus DSM 20259): crescita assente
Incubazione: 72 ore a 37 °C, anaerobico.
Note legali
Esclusione di responsabilità
Prodotti correlati
used together
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Contenuto correlato
Filtri attivi
Contatta l'Assistenza Tecnica