Scegli un formato
137,00 €
332,00 €
137,00 €
Spedizione prevista il01 dicembre 2025Dettagli
Informazioni su questo articolo
Vai a
Tensione di vapore
<0.001 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Nome Commerciale
EMSURE®
Stato
solid
Composizione
HPO<SUB>3</SUB>, 40-50% acidimetric
NaPO<SUB>3</SUB>, 50-60% acidimetric
Concentrazione
40-50%
Impurezze
≤1 ppm As (Arsenic)
≤10 ppm Cd (Cadmium)
≤10 ppm Chloride (Cl)
≤10 ppm Cu (Copper)
≤10 ppm Ni (Nickel)
≤10 ppm Pb (Lead)
≤10 ppm Zn (Zinc)
≤100 ppm Reducing matter (as H3PO3)
≤5 ppm Co (Cobalt)
≤5 ppm Mn (Manganese)
≤5 ppm Nitrate (NO3)
≤50 ppm Fe (Iron)
pH
2 (20 °C, 33 g/L in H2O)
P. ebollizione
600 °C/1013 hPa
Punto di fusione
200-250 °C
Solubilità
water: soluble (Hydrolysis)
Densità
2.0 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
1000 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
Categorie correlate
1 of 4
Questo articolo | 1.00250 | 1.00565 | 5.43828 |
|---|---|---|---|
| Quality Level 300 | Quality Level 500 | Quality Level 300 | Quality Level 100 |
| form solid | form - | form solid | form liquid |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. no temp limit |
| pH 2 (20 °C, 33 g/L in H2O) | pH <0.5 (20 °C, 100 g/L in H2O) | pH <0.5 (20 °C, 100 g/L in H2O) | pH <0.5 (20 °C, 100 g/L in H2O) |
| impurities ≤1 ppm As (Arsenic), ≤10 ppm Chloride (Cl), ≤10 ppm Ni (Nickel), ≤10 ppm Zn (Zinc), ≤5 ppm Co (Cobalt), ≤5 ppm Nitrate (NO3), ≤10 ppm Cd (Cadmium), ≤10 ppm Pb (Lead), ≤5 ppm Mn (Manganese), ≤10 ppm Cu (Copper), ≤50 ppm Fe (Iron), ≤100 ppm Reducing matter (as H3PO3) | impurities - | impurities ≤20 ppm Substances reducing potassium permanganate (as O), ≤20 ppm Volatile acids (as CH3COOH) | impurities - |
| vapor pressure <0.001 hPa ( 20 °C) | vapor pressure 2 hPa ( 20 °C) | vapor pressure 2.2 mmHg ( 20 °C), 5 mmHg ( 25 °C) | vapor pressure 2.2 mmHg ( 20 °C), 5 mmHg ( 25 °C) |
Applicazioni
- Impatto del pH e del tempo di applicazione dell'acido meta-fosforico sul legame resina-smalto e resina-dentina. Questo studio esamina gli effetti di diversi livelli di pH e di diverse durate del periodo di applicazione dell'acido meta-fosforico sulle proprietà di adesione tra resina e tessuti dentali. L'acido meta-fosforico dimostra una efficacia variabile nel migliorare le caratteristiche adesive, cruciali per i restauri dentali (Cardenas AFM et al., 2018).
- Precipitazione di fosfato dicalcico (CaHPO4·2H2O) mediante mordenzatura con acido orto- o meta-fosforico: effetti sulla durata e sulle nanoperdite/ultramorfologia delle interfacce resina-dentina. Questa pubblicazione esplora il modo in cui la mordenzatura con acido orto e meta-fosforico influenza la precipitazione del fosfato dicalcico nelle applicazioni dentali, concentrandosi in particolare sul suo impatto sulla durata delle interfacce resina-dentina e sulle potenziali implicazioni per la longevità delle riparazioni dentali (Feitosa VP et al., 2013).
- Determinazione simultanea di acido ascorbico, amminotioli e metionina in matrici biologiche mediante RP-HPLC ad accoppiamento ionico accoppiato a rivelatore elettrochimico. Questo studio illustra un metodo che sfrutta la cromatografia liquida ad alte prestazioni in fase inversa per analizzare l'acido ascorbico insieme ad altri composti, con l'acido meta-fosforico utilizzato per stabilizzare i campioni durante il processo analitico, evidenziandone l'applicazione in misurazioni biochimiche precise (Khan MI et al., 2011).
- Estrazione, caratterizzazione chimica e determinazione dell'attività biologica dei composti salutari presenti nei broccoli. Questa ricerca ha utilizzato l'acido meta-fosforico nei processi di estrazione per analizzare le proprietà chimiche e le attività biologiche dei composti salutari presenti nei broccoli, dimostrando l'utilità dell'acido nella scienza alimentare e nell'analisi nutrizionale (Ares AM et al., 2013).
Risultati analitici
Tenore (acidimetrico, NaPO₃): 50 - 60 %
Identificazione: conforme
Cloruro (Cl): ≤ 10 ppm
Nitrato (NO₃): ≤ 5 ppm
Sostanza riducente (come H₃PO₃): ≤ 100 ppm
As (arsenico): ≤ 1 ppm
Cd (cadmio): ≤ 10 ppm
Co (cobalto): ≤ 5 ppm
Cu (Rame): ≤ 10 ppm
Fe (ferro): ≤ 50 ppm
Mn (manganese): ≤ 5 ppm
Ni (nichel): ≤ 10 ppm
Pb (piombo): ≤ 10 ppm
Zn (zinco): ≤ 10 ppm
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK 3
Contenuto correlato
Filtri attivi
Contatta l'Assistenza Tecnica