Merck
1.00993
2-Propanolo
greener alternative
≥99.9% (GC), suitable for UV/Vis spectroscopy, Uvasol®
Sinonimo/i:
sec-Propil alcol, Alcol isopropilico, IPA, Isopropanolo
Autenticati per visualizzare i prezzi riservati alla tua organizzazione & contrattuali
Scegli un formato
1 L
129,00 €
2.5 L
263,00 €
129,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
(CH3)2CHOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
60.10
Beilstein:
635639
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12191502
Numero indice EU:
200-661-7
NACRES:
NA.03
Vai a
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
2-Propanolo, for spectroscopy Uvasol®
Densità del vapore
2.1 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
33 mmHg ( 20 °C)
43 hPa ( 20 °C)
44 mmHg ( 25 °C)
Saggio
≥99.9% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
750 °F
Potenza
5045 mg/kg LD50, oral (Rat)
12800 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite di esplosione
2.0-12.7 %, 93 °C
Caratteristiche più verdi
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
tecniche
UV/Vis spectroscopy: suitable
Impurezze
≤0.0001 meq/g Acidity
≤0.0001 meq/g Alkalinity
≤0.05% Water
Residuo dopo evaporazione
≤0.0002%
Colore
APHA: ≤10
Trasmittanza
210 nm, ≥30%
220 nm, ≥65%
230 nm, ≥80%
240 nm, ≥90%
250 nm, ≥95%
260 nm, ≥98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.377 (lit.)
pH
7 (20 °C)
P. ebollizione
82 °C (lit.)
Punto di fusione
−89.5 °C (lit.)
Temp. transizione
flash point 12 °C
Densità
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
Assorbanza UV
λ: 210 nm Amax: ≤0.52
λ: 220 nm Amax: ≤0.19
λ: 230 nm Amax: ≤0.10
λ: 240 nm Amax: ≤0.05
λ: 250 nm Amax: ≤0.02
λ: 260 nm Amax: ≤0.01
Categoria alternativa più verde
Temperatura di conservazione
2-25°C
Stringa SMILE
CC(C)O
InChI
1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 4
Questo articolo
1.0104010963424137-M
2-Propanolo for spectroscopy Uvasol®
Supelco
1.00993
2-Propanolo
2-Propanolo gradient grade for liquid chromatography LiChrosolv®
Supelco
1.01040
2-Propanolo
2-Propanolo for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Supelco
109634
2-Propanolo
2-Propanolo puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, ≥99.5% (GC)
Sigma-Aldrich
24137-M
2-Propanolo
assay
≥99.9% (GC)
assay
≥99.9% (GC)
assay
≥99.8% (GC)
assay
≥99.5% (GC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
100
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
-
bp
82 °C (lit.)
bp
82 °C (lit.)
bp
82 °C (lit.)
bp
82 °C (lit.)
impurities
≤0.0001 meq/g Acidity, ≤0.05% Water, ≤0.0001 meq/g Alkalinity
impurities
≤0.0002 meq/g Acidity, ≤0.0002 meq/g Alkalinity, ≤0.05% Water
impurities
-
impurities
acidity or alkalinity, complies, benzene and related subst., complies, peroxides, complies, residual solvents, complies, ≤0.0001% benzene, ≤0.0002% heavy metals (as Pb), ≤0.002% free acid (as C2H5COOH), ≤0.002% non-volatile matter, ≤0.05% aldehydes and ketones (as CH3COCH3), ≤0.1% methanol (GC), ≤0.2% water (Karl Fischer)
Descrizione generale
Accurate analytic results in UV/VIS and infrared spectroscopy depend on the use of very pure solvents for sample preparation. The Uvasol<TMSYMBOL></TMSYMBOL> solvents range has been specially designed for spectroscopy and other applications requiring solvents of the highest spectral purity. The refinement process allows a greater degree of security in applications and avoids misinterpretation of analytical results caused by traces of UV, IR and fluorescence contamination. Uvasol<TMSYMBOL></TMSYMBOL> solvents offer best UV transmittance. In all specifications the minimum transmittance for 5 typical wavelengths are identified.
Caratteristiche e vantaggi
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This solvent is safe to use and thus aligns with "Safer Solvents and Auxiliaries". Click here for more information.
Altre note
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
Note legali
UVASOL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
53.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
12.0 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
Recensioni
Nessuna valutazione
Filtri attivi
Contatta l'Assistenza Tecnica