Merck
1.01124
Ammonium dihydrogen phosphate
cryst. extra pure
Sinonimo/i:
Ammonium dihydrogen phosphate, Ammonium biphosphate, Ammonium phosphate monobasic, Primary ammonium phosphate, Monoammonium orthophosphate
Autenticati per visualizzare i prezzi riservati alla tua organizzazione & contrattuali
Scegli un formato
1 KG
411,00 €
25 KG
4.110,00 €
411,00 €
Spedizione prevista il05 dicembre 2025Dettagli
Richiedi un ordine in bloccoRichiedi un campione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
(NH4)H2PO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
115.03
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352301
Numero indice EU:
231-764-5
Vai a
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Tensione di vapore
0.066 hPa ( 125 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (acidimetric)
Stato
solid
Potenza
5750 mg/kg LD50, oral (Rat)
>7940 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
3.8-4.4 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Punto di fusione
190 °C
Solubilità
368 g/L
Densità
1.80 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
800‑1100 kg/m3
applicazioni
pharma/biopharma processes
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[P](=O)([O-])([O-])[O-].[N+H4].[H+].[H+]
InChI
1S/H3N.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h1H3;(H3,1,2,3,4)
LFVGISIMTYGQHF-UHFFFAOYSA-N
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 4
Questo articolo
NIST194A1.01440204005
form
solid
form
-
form
solid
form
crystalline
assay
≥99.0% (acidimetric)
assay
-
assay
99.99%
assay
99.999% trace metals basis
application(s)
pharma/biopharma processes
application(s)
agriculture
application(s)
-
application(s)
battery manufacturing
vapor pressure
0.066 hPa ( 125 °C)
vapor pressure
-
vapor pressure
0.066 hPa ( 125 °C)
vapor pressure
-
potency
5750 mg/kg LD50, oral (Rat)
potency
-
potency
5750 mg/kg LD50, oral (Rat), >7940 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
potency
-
pH
3.8-4.4 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pH
-
pH
3.8-4.4 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pH
-
Descrizione generale
We offer a range of high quality critical raw materials plus the documentation and expertise to help our customers meet stringent regulatory requirements. Our SAFC® portfolio of high-quality products withstands strict quality control procedures.
Applicazioni
Ammonium dihydrogen phosphate cryst. extra pure is suitable for use in pharmaceutical processes.
Note legali
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
Recensioni
Nessuna valutazione
Filtri attivi
Contatta l'Assistenza Tecnica