Merck
1.01164
Fluoruro di ammonio
for analysis EMSURE® ACS
Sinonimo/i:
Fluoruro di ammonio, Fluoroammonio
Autenticati per visualizzare i prezzi riservati alla tua organizzazione & contrattuali
Scegli un formato
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
H4FN
Numero CAS:
Peso molecolare:
37.04
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352301
Numero indice EU:
235-185-9
NACRES:
NA.21
Vai a
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
Nome Commerciale
EMSURE®
Saggio
≥98.0% (NH4F basis, precipitation titration)
Stato
solid
Impurezze
≤0.005% Insoluble matter
≤0.5% Ammonium hydrogen difluoride
≤5% Water
Residuo alla calcinazione
≤0.01%
pH
6 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Solubilità
820 g/L
Densità
1.01 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
250‑350 kg/m3
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.001%
hexafluorosilicate (SiF62-): ≤0.1%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
Cationi in tracce
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.002%
Na: ≤0.002%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
F.F.N
InChI
1S/2FH.H3N/h2*1H;1H3
KVBCYCWRDBDGBG-UHFFFAOYSA-N
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 4
Questo articolo
2160113388691.01160
Fluoruro di ammonio for analysis EMSURE® ACS
Supelco
1.01164
Fluoruro di ammonio
form
solid
form
crystals, granules or chunks
form
crystals and lumps
form
-
solubility
820 g/L
solubility
-
solubility
-
solubility
-
assay
≥98.0% (NH4F basis, precipitation titration)
assay
≥98.0%
assay
≥99.99% trace metals basis
assay
-
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
grade
ACS reagent
grade
ACS reagent
grade
-
grade
-
cation traces
Fe: ≤0.0005%, Na: ≤0.002%, K: ≤0.002%, heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
cation traces
Fe: ≤5 ppm, heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
cation traces
-
cation traces
-
Applicazioni
  • Il fluoruro di ammonio nella chimica analitica. Il fluoruro di ammonio è ampiamente utilizzato nelle analisi cromatografiche, come dimostrato nella sintesi di polimeri magnetici bifunzionali per il pretrattamento e la determinazione di specifici metaboliti in campioni di plasma, migliorando sia la selettività che la sensibilità della rilevazione (Sun et al., 2024).
  • Sintesi della silice. Il composto è utilizzato nel meccanismo di attivazione per la sintesi di silice idrata dai rifiuti industriali, mostrando il suo ruolo nel promuovere la sostenibilità ambientale e il recupero dei materiali (Duan et al., 2024).
  • Materiali per lo stoccaggio di energia. Nel campo dell'accumulo di energia, il fluoruro di ammonio agisce come agente strutturante nella progettazione sistematica di singoli composti metallici, fondamentali per lo sviluppo di tecnologie avanzate per le batterie (Kuo et al., 2023).
  • Sicurezza ambientale e fotocatalisi. Trova inoltre applicazione nella sicurezza ambientale e nei processi fotocatalitici, nei quali viene utilizzato per potenziare l'attività fotocatalitica dei materiali per la conversione della biomassa e la riduzione della CO2, contribuendo a soluzioni energetiche più pulite (Liu et al., 2023).
Risultati analitici
Saggio (titolazione di precipitazione, NH₄F): ≥ 98,0%
idrogenodifluoruro d'ammonio (NH₄HF₂): ≤ 0,5%
Cloruro (Cl): ≤ 0,001%
Esafluorosilicato (SiF₆): ≤ 0,1%
Solfato (SO₄): ≤ 0,005%
Metalli pesanti (come Pb): ≤ 0,0005%
Fe (Ferro): ≤ 0,0005%
K (Potassio): ≤ 0,002%
Na (Sodio): ≤ 0,002%
Acqua: ≤ 5%
Sostanza insolubile: ≤ 0,005%
Residuo alla combustione: ≤ 0,01%
Conforme ad ACS
Altre note
Sostituisce: AX1295; AX1295-1
Note legali
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
Recensioni
Nessuna valutazione
Filtri attivi
Contatta l'Assistenza Tecnica