Merck
1.01514
Hydrochloric acid
30%, Ultrapur
Sinonimo/i:
Acido cloridrico, Soluzione di cloruro di idrogeno, Cloruro di idrogeno
Autenticati per visualizzare i prezzi riservati alla tua organizzazione & contrattuali
Scegli un formato
250 ML
963,00 €
500 ML
1.270,00 €
1 L
1.660,00 €
963,00 €
Spedizione prevista per OGGIDettagli
Richiedi un ordine in blocco
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
36.46
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352301
NACRES:
NA.21
Vai a
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Acido cloridrico, soluzione, 30% Ultrapur
agenzia
suitable for EPA 200.7
suitable for EPA 200.8
Livello qualitativo
Tensione di vapore
21.8 hPa ( 20 °C)
Descrizione
for inorganic trace analysis
Saggio
30%
Stato
liquid
pH
<1 (20 °C, 300 g/L in H2O)
P. ebollizione
85 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-50 °C
Solubilità
water: soluble
Densità
1.15 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 4
Questo articolo
1.003181.003131.00319
Acido cloridrico 32% EMPLURA&#174;
Supelco
1.00313
Acido cloridrico
grade
for inorganic trace analysis
grade
for inorganic trace analysis
grade
-
grade
-
assay
30%
assay
30%
assay
≥32% (alkalimetric)
assay
≥32.0% (alkalimetric)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
300
agency
suitable for EPA 200.7, suitable for EPA 200.8
agency
suitable for EPA 200.7, suitable for EPA 200.8
agency
-
agency
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
storage temp.
2-30°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
Applicazioni
  • Inibizione della corrosione dell'acciaio dolce in soluzione di acido cloridrico da parte del farmaco ampicillina scaduto. Questo studio analizza l'uso dell'ampicillina scaduta come inibitore della corrosione dell'acciaio dolce in soluzioni di acido cloridrico, proponendo un approccio innovativo al riutilizzo dei rifiuti farmaceutici (Alamry et al., 2023).
  • Determinazione di ammine aromatiche primarie cancerogene contenute come impurità nei coloranti organici sintetici. Questa ricerca presenta un metodo per rilevare le ammine aromatiche primarie cancerogene nei coloranti organici sintetici utilizzando soluzioni di acido cloridrico per la preparazione dei campioni, contribuendo a migliorare la sicurezza dei prodotti di consumo (Kawakami et al., 2022).
  • Determinazione della composizione aminoacidica di ganirelix acetato in una formulazione iniettabile mediante derivatizzazione precolonna con 6-aminochinolil-N-idrossisuccinimidilcarbammato. Lo studio descrive la determinazione degli aminoacidi nelle formulazioni di ganirelix acetato utilizzando soluzioni di acido cloridrico, fornendo un metodo analitico dettagliato per le applicazioni farmaceutiche (Ummiti and Kumar, 2020).
  • Microestrazione liquido-liquido omogenea a base di solventi eutettici profondi preparati in corso di processo per la determinazione di irgafos 168 e irganox 1010 in bevande confezionate nel polipropilene. La ricerca si concentra sull'utilizzo di soluzioni di acido cloridrico nel processo di estrazione per la determinazione di antiossidanti nelle bevande, migliorando la sicurezza alimentare e i metodi di controllo della qualità (Naebi et al., 2020).
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Contenuto correlato
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.
Le tecniche di spettroscopia atomica come AAS, AES, ICP-OES e ICP-MS identificano e quantificano la composizione elementare dei campioni.
Atomic spectroscopy techniques like AAS, AES, ICP-OES, and ICP-MS identify and quantify elemental composition in samples.
United States Pharmacopeia Methods - Esomeprazole
Vedi tutto
Domande
1–2 di 2 domande  
  1. No informations are given the presence of sulfates despite in the suprapur HCl bottle you mention the information. Is that mean no trace of sulfate were found or the presence of sulfate wasn't tested ?
    1 risposta
    1. This product does not have a specification regarding the presence of sulfate.
      Utile?
  2. E' adatto per analisi di elementi in tracce in ICP-MS?
    1 risposta
    1. Yes, this product can be used for ICP-MS and ICP-OES methods.
      The specification is linked below:
      https://www.sigmaaldrich.com/specification-sheet/SPEC/MDA/CHEM/1.01514/1015141000
      Utile?
Recensioni
Nessuna valutazione
Filtri attivi
Contatta l'Assistenza Tecnica