Merck
1.02533
Cobalt(II) chloride hexahydrate
extra pure
Sinonimo/i:
Cobalt dichloride, Cobaltous chloride hexahydrate
Autenticati per visualizzare i prezzi riservati alla tua organizzazione & contrattuali
Scegli un formato
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
CoCl2 · 6H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
237.93
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
NACRES:
NA.21
Vai a
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Tensione di vapore
40 mmHg ( 0 °C)
Livello qualitativo
pH
4.9 (25 °C, 50 g/L in H2O)
Punto di fusione
56 °C
Stringa SMILE
O.O.O.O.O.O.Cl[Co]Cl
InChI
1S/2ClH.Co.6H2O/h2*1H;;6*1H2/q;;+2;;;;;;/p-2
GFHNAMRJFCEERV-UHFFFAOYSA-L
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 4
Questo articolo
935743255599202185
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
mp
56 °C
mp
-
mp
-
mp
-
vapor pressure
40 mmHg ( 0 °C)
vapor pressure
40 mmHg ( 0 °C)
vapor pressure
40 mmHg ( 0 °C)
vapor pressure
40 mmHg ( 0 °C)
pH
4.9 (25 °C, 50 g/L in H2O)
pH
-
pH
-
pH
-
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B Inhalation - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
Recensioni
Nessuna valutazione
Filtri attivi
Contatta l'Assistenza Tecnica