Merck
1.03776
Ammonium iron(III) sulfate dodecahydrate
for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Sinonimo/i:
Ammonium iron(III) sulfate dodecahydrate, Alum iron, Ferric ammonium sulfate, Iron alum, Iron(III) ammonium sulfate
Autenticati per visualizzare i prezzi riservati alla tua organizzazione & contrattuali
Scegli un formato
500 G
53,70 €
1 KG
82,60 €
5 KG
290,00 €
12 KG
951,00 €
50 KG
2.680,00 €
53,70 €
Spedizione prevista il03 dicembre 2025Dettagli
Packaging: HDPE bottle
Richiedi un ordine in blocco
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
(NH4)Fe(SO4)2 · 12H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
482.19
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Numero indice EU:
233-382-4
NACRES:
NA.21
Vai a
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
agenzia
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
Nome Commerciale
EMSURE®
Saggio
99.0-102.0% (iodometric)
Stato
solid
Impurezze
≤0.005% Insoluble matter
pH
1.8 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Punto di fusione
39-41 °C
Densità bulk
750 kg/m3
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.0005%
nitrate (NO3-): ≤0.01%
Cationi in tracce
Ca: ≤0.01%
Cu: ≤0.001%
Fe2+: ≤0.001%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.001%
Mn: ≤0.005%
Na: ≤0.01%
Pb: ≤0.0005%
Zn: ≤0.001%
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
[Fe+3].[S](=O)(=O)([O-])O.[S](=O)(=O)([O-])[O-].N.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O
InChI
1S/Fe.H3N.2H2O4S.12H2O/c;;2*1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;/h;1H3;2*(H2,1,2,3,4);12*1H2/q+3;;;;;;;;;;;;;;;/p-3
LCPUDZUWZDSKMX-UHFFFAOYSA-K
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 4
Questo articolo
F36292212601.03792
form
solid
form
-
form
crystals
form
solid
assay
99.0-102.0% (iodometric)
assay
≥99%
assay
98.5-102.0% (ACS specification), 99%
assay
99.0-101.5% (manganometric)
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
300
grade
ACS reagent
grade
-
grade
ACS reagent
grade
-
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.0005%, nitrate (NO3-): ≤0.01%
anion traces
-
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.001%, nitrate (NO3-): ≤0.01%
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.001%, phosphate (PO43-): ≤0.002%
impurities
≤0.005% Insoluble matter
impurities
-
impurities
≤0.01% insolubles, ≤0.05% not NH4OH pptd.
impurities
-
Risultati analitici
Assay (iodometric): 99.0 - 102.0 %
Insoluble matter: ≤ 0.005 %
Chloride (Cl): ≤ 0.0005 %
Nitrate (NO₃): ≤ 0.01 %
Cu (Copper): ≤ 0.001 %
Fe II (Iron II): ≤ 0.001 %
Ca (Calcium): ≤ 0.01 %
K (Potassium): ≤ 0.005 %
Mg (Magnesium): ≤ 0.001 %
Mn (Manganese): ≤ 0.005 %
Na (Sodium): ≤ 0.01 %
Pb (Lead): ≤ 0.0005 %
Zn (Zinc): ≤ 0.001 %
Corresponds to ACS, ISO, Reag. Ph. Eur.
Altre note
Replaces: FX0205; FX0205-1; FX0205-20; FX0205-3
Note legali
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
1–2 di 2 domande  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 risposta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Utile?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 risposta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Utile?
Recensioni
Nessuna valutazione
Filtri attivi
Contatta l'Assistenza Tecnica