Scegli un formato
52,80 €
218,00 €
Informazioni su questo articolo
Vai a
Tensione di vapore
1.3 hPa
Livello qualitativo
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
300 °C (Formaldehyde)
Limite di esplosione
7-73 % (v/v) Formaldehyde()
IVD
for in vitro diagnostic use
Concentrazione
37-38% (acidimetric)
Colore
colorless
pH
2.8-4 (20 °C in H2O)
P. ebollizione
93-96 °C/1013 hPa
Punto di fusione
<-15 °C
Temp. transizione
flash point 64 °C
Densità
1.09 g/cm3 at 20 °C
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
15-25°C
1 of 4
Questo articolo | 1.04003 | 1.00496 | F1635 |
|---|---|---|---|
| Quality Level 400 | Quality Level 400 | Quality Level 400 | Quality Level 200 |
| application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) - |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| bp 93-96 °C/1013 hPa | bp 93-96 °C/1013 hPa | bp 100 °C/1013 hPa | bp 97 °C |
| vapor pressure 1.3 hPa | vapor pressure 52 mmHg ( 37 °C) | vapor pressure - | vapor pressure 52 mmHg ( 37 °C) |
| autoignition temp. 300 °C (Formaldehyde) | autoignition temp. 300 °C (Formaldehyde), 572 °F | autoignition temp. - | autoignition temp. 572 °F |
Descrizione generale
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
147.2 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
64 °C
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Filtri attivi
Contatta l'Assistenza Tecnica