Scegli un formato
273,00 €
781,00 €
5.850,00 €
Informazioni su questo articolo
Vai a
Livello qualitativo
Stato
solid
IVD
for in vitro diagnostic use
tecniche
microbe id | staining: suitable
visual transition interval
5.0-7.2, yellow to violet
Punto di fusione
140 °C (Elimination of water of crystallisation)
Densità bulk
500 kg/m3
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
O1C[C@@]2([C@H](c4c1c(c(cc4)O)O)c3c(cc(c(c3)O)O)C2)O
InChI
1S/C16H14O6/c17-10-2-1-8-13-9-4-12(19)11(18)3-7(9)5-16(13,21)6-22-15(8)14(10)20/h1-4,13,17-21H,5-6H2/t13-,16+/m1/s1
WZUVPPKBWHMQCE-CJNGLKHVSA-N
1 of 4
Questo articolo | 1.15938 | H3136 | 1.05175 |
|---|---|---|---|
| technique(s) microbe id | staining: suitable | technique(s) microbe id | staining: suitable | technique(s) - | technique(s) microbe id | staining: suitable |
| application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) clinical testing |
| form solid | form solid | form powder | form liquid |
| Quality Level 400 | Quality Level 400 | Quality Level 200 | Quality Level 400 |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. room temp | storage temp. 15-25°C |
| IVD for in vitro diagnostic use | IVD for in vitro diagnostic use | IVD - | IVD for in vitro diagnostic use |
Descrizione generale
È un prodotto registrato come IVD e certificato CE; può essere quindi impiegato per scopi diagnostici clinici. Per maggiori dettagli, si prega di consultare le istruzioni per l′uso (IFU).
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Contenuto correlato
Filtri attivi
Contatta l'Assistenza Tecnica