Merck
1.05744
Lastre per PLC, gel di silice 60 F₂₅₄, 0,5 mm
pkg of 20 plates, plate L × W 20 cm × 20 cm, glass support
Sinonimo/i:
Lastre per PLC in gel di silice 60 ad alta efficienza
Autenticati per visualizzare i prezzi riservati alla tua organizzazione & contrattuali
Scegli un formato
20 UNITS
386,00 €
386,00 €
Spedizione prevista il01 dicembre 2025Dettagli
Richiedi un ordine in blocco
Informazioni su questo articolo
Codice UNSPSC:
41115711
NACRES:
NB.21
Vai a
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Materiali
glass support
silica gel 60 matrix
Livello qualitativo
Caratteristiche
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
Confezionamento
pkg of 20 plates
tecniche
thin layer chromatography (TLC): suitable
Spessore strato
0.5 mm
Lungh. × largh. lastra
20 cm × 20 cm
Dimensione particelle
20-40 μm
Dimensione pori
60 Å medium pore diameter
Temperatura di conservazione
2-30°C
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 4
Questo articolo
1.138941.138951.05717
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
material
glass support, silica gel 60 matrix
material
glass support, silica gel 60 matrix
material
glass support, silica gel 60 matrix
material
glass support, silica gel 60 matrix
pore size
60 Å medium pore diameter
pore size
60 Å medium pore diameter
pore size
60 Å medium pore diameter
pore size
60 Å medium pore diameter
feature
binder Organic Polymer, fluorescent indicator
feature
binder Organic Polymer, fluorescent indicator: no
feature
binder Organic Polymer, fluorescent indicator
feature
binder Organic Polymer, fluorescent indicator
packaging
pkg of 20 plates
packaging
pkg of 20 plates
packaging
pkg of 15 plates
packaging
pkg of 12 plates
layer thickness
0.5 mm
layer thickness
0.5 mm
layer thickness
1 mm
layer thickness
2 mm
Descrizione generale
20 lastre in vetro da 20 x 20 cm
Le lastre per PLC permettono di separare i campioni che variano sensibilmente per dimensioni, dai grammi fino ai milligrammi. Disponibili con o senza indicatore di fluorescenza, le lastre per PLC hanno uno spessore di 0,5 mm. Utilizzano la stessa tecnologia comprovata con legante in silice che adoperiamo anche per le nostre lastre analitiche per TLC. Per isolare la sostanza per estrazione, è sufficiente raschiarla dallo strato.
Applicazioni
  • Un metodo HPTLC ecologico ed economico per la quantificazione del farmaco antivirale per il COVID-19 e dei farmaci co-somministrati nel plasma umano spiked. Questa ricerca ha sviluppato un metodo a basso impatto ambientale di cromatografia su strato sottile ad alte prestazioni per analizzare i farmaci antivirali per il COVID-19 insieme ad altri farmaci in campioni di plasma umano, dimostrando l'uso efficace delle lastre in gel di silice 60 F254 per applicazioni cliniche (Ghozzy et al., 2024).
  • Sviluppo e validazione di un metodo cromatografico su strato sottile ad alte prestazioni con indicazione di stabilità per la determinazione quantitativa della tetraciclina cloridrato nel principio attivo farmaceutico (API) e nelle sue forme di dosaggio. Questo studio ha convalidato un metodo HPTLC robusto che utilizza lastre di gel di silice 60 F254 per determinare le concentrazioni di tetraciclina cloridrato in forme farmaceutiche, favorendo la stabilità del farmaco e il controllo di qualità (Gashaw et al., 2024).
  • Metodo robusto di cromatografia su strato sottile ad alte prestazioni (HPTLC) per la valutazione della stabilità e la quantificazione simultanea di epigallocatechina-3-gallato e acido rosmarinico in nanoparticelle a base lipidica e matrici biologiche. Questa pubblicazione illustra una tecnica HPTLC affidabile per l'analisi di campioni biologici complessi e di nanoparticelle lipidiche, evidenziando la versatilità delle lastre in gel di silice 60 F254 nella ricerca in nanomedicina (Koli et al., 2024).
  • Sviluppo e validazione di un metodo cromatografico su strato sottile ad alte prestazioni per la determinazione simultanea di combinazioni di amoxicillina e acido clavulanico in forme di dosaggio in compresse. La ricerca introduce un metodo HPTLC convalidato per la rilevazione simultanea di amoxicillina e acido clavulanico in compresse, utilizzando lastre di gel di silice 60 F254 per l'analisi farmaceutica (Asres et al., 2023).
  • Analisi simultanea del levamisolo e del triclabendazolo nei prodotti farmaceutici attraverso lo sviluppo di tecniche cromatografiche TLC e HPLC-PDA e valutazione della loro ecocompatibilità con i metodi GAPI e AGREE. Questo studio fornisce un metodo analitico che utilizza lastre di gel di silice 60 F254 per analizzare levamisolo e triclabendazolo, valutando l'impatto ambientale delle tecniche cromatografiche impiegate (Attia et al., 2023).
Risultati analitici
Spessore dello strato: 360 - 530 µm
Deviazione di spessore dello strato per lastra: ≤ 80 µm
Test cromatografico:
test cromatico
valori hRf
- bleu vif organol, test cromatico, lipofilo:
17 - 23
- nero ceres G, test cromatico, lipofilo: 40 - 46
- viola ceres BRN, test cromatico, lipofilo: 58 - 65
Valore tipico determinato su una lastra condizionata
Eluente: toluene (umidità rel. 45%)
Altre note
Sostituisce: 5744-7; 5744
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
HPTLC plates provide superior separation, speed, and sensitivity, making them ideal for advanced qualitative and quantitative analysis.
Domande
Recensioni
Nessuna valutazione
Filtri attivi
Contatta l'Assistenza Tecnica