Merck
1.06202
1-Naphtholbenzein
pH indicator, Reag. Ph Eur
Sinonimo/i:
1-Naphtholbenzein
Autenticati per visualizzare i prezzi riservati alla tua organizzazione & contrattuali
Scegli un formato
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C27H18O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
374.43
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352115
Numero indice EU:
205-656-3
NACRES:
NB.21
Vai a
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
1-Naphtholbenzein, indicator Reag. Ph Eur
agenzia
reag. Ph. Eur.
Livello qualitativo
Stato
solid
Perdita
≤7% loss on drying, 105°C
visual transition interval
8.0-9.6, apricot to turquoise
Punto di fusione
243-245 °C
Densità bulk
120‑300 kg/m3
λmax
622-626 nm (perchloric acid (0,1 mol/l) in acetic acid)
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
Oc1c2c(c(cc1)\C(=C4\c5c(cccc5)C(=O)C=C\4)\c3ccccc3)cccc2
InChI
1S/C27H18O2/c28-25-16-14-23(19-10-4-6-12-21(19)25)27(18-8-2-1-3-9-18)24-15-17-26(29)22-13-7-5-11-20(22)24/h1-17,28H/b27-24+
VDDWRTZCUJCDJM-SOYKGTTHSA-N
Applicazioni
  • Use of turbidimeter for measurement of solid catalyst system component in a reactor feed.: This study discusses the application of a turbidimeter to measure the concentration of solid catalyst components in a reactor feed, highlighting its significance in optimizing catalytic processes (Elsevier, 2020).
Risultati analitici
Identity (IR-spectrum): passes test
Identity (UV/VIS-Spectrum): passes test
Absorption maximum λmax.(perchloric acid (0,1 mol/l) in acetic acid): 622 - 626 nm
Spec. Absorptivity A 1%/1cm (λmax; 0.005 g/l;perchloric acid (0,1 mol/l) in acetic acid;calculated on dried substance): 640 - 950
Transition range: pH 8,0 - pH 9,6; apricot - turquoiseblue
Loss on Drying (105°C): ≤ 7 %
Suitability as indicator (for non-aqueous titration): passes test
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 4
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
Recensioni
Nessuna valutazione
Filtri attivi
Contatta l'Assistenza Tecnica