Merck
1.06710
Withdrawal system for stainless steel barrels and drums
Sinonimo/i:
Withdrawal system set for inert gas pressurizing
Autenticati per visualizzare i prezzi riservati alla tua organizzazione & contrattuali
Scegli un formato
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Informazioni su questo articolo
Codice UNSPSC:
41121516
NACRES:
NA.03
Vai a
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Temperatura di conservazione
no temp limit
Categorie correlate
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 4
Questo articolo
1.191711.011141.01123
Withdrawal system 2 in. connector
Supelco
1.01114
Withdrawal system
storage temp.
no temp limit
storage temp.
room temp
storage temp.
no temp limit
storage temp.
no temp limit
Descrizione generale
Specially developed solvent withdrawal system for inert gas pressurizing with 0.2 bar working pressure. It contains a G2-threaded adapter with vertical quick connectors (9.67100.9002), a gas feeding tube (9.67100.9051) and a filling nozzle with flexible tubing (9.67100.9090). Special developed materials provide maximum safety in daily solvents handling and highest solvent protection against traces of contamination.
Inert gas pressurizing can only be done with our stainless steel barrels and drums. Metal drums must not be pressurized! Please have a look to the listed dip tubes to order the appropriate dip tube in addition.
with threaded adapter and flexible lines, for gas pressurizing, additionally necessary: dip tube suit the particular type of container
Codice della classe di stoccaggio
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
Recensioni
Nessuna valutazione
Filtri attivi
Contatta l'Assistenza Tecnica