Merck
1.06888
Soluzione 2a di Papanicolaou Soluzione Arancio G (OG 6)
for cytology
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
500 ML
64,30 €
1 L
97,00 €
2.5 L
240,00 €
20 EA
585,00 €
25 L
2.440,00 €
64,30 €
Spedizione prevista il29 dicembre 2025Dettagli
Richiedi un ordine in blocco
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
41116113
Vai a
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Soluzione 2a di Papanicolaou Soluzione Arancio G (OG 6), for cytology
form
liquid
IVD
for in vitro diagnostic use
technique(s)
microbe id | staining: suitable
transition temp
flash point 14 °C
density
0.83 g/cm3 at 20 °C
application(s)
clinical testing
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
15-25°C
Quality Level
Categorie correlate
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 4
Questo articolo
1.068871.092721.09254
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
microbe id | staining: suitable
application(s)
clinical testing
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
clinical testing
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
clinical testing
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
clinical testing
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
for in vitro diagnostic use
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
400
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
Analysis Note
Idoneità per la microscopia (striscio vaginale): test superato
Nuclei: da blu a viola scuro
Citoplasma cianofilo: blu-verde
Citoplasma eosinofilo: rosa
General description
La soluzione 2a di Orange G (OG6) per colorazione di Papanicolaou è una soluzione pronta all′uso utilizzata in pratiche di citodiagnostica medica per indagini citologiche su campioni di origine umana, per esempio preparati ginecologici e clinico-citologici. La tecnica di Papanicolaou è la procedura più utilizzata per la colorazione di preparati citologici ed è stata ideata per colorare le cellule esfoliate di tali campioni.
Nella prima fase della colorazione, si colorano i nuclei, in maniera progressiva o regressiva, con una soluzione di ematossilina (soluzione di ematossilina modificata secondo Gill II - N° Catalogo 1.05175, oppure soluzione 1a di ematossilina di Harris per colorazione di Papanicolaou - N° Catalogo 1.09253 o, ancora, soluzione 1b di ematossilina S per colorazione di Papanicolaou - N° Catalogo 1.09254). I nuclei assumono una colorazione da blu a viola scuro. Nel metodo di colorazione progressiva, l′ematossilina viene aggiunta progressivamente fino al punto finale, dopo di che il vetrino viene immerso in acqua di rete (agente blu) per sciacquare il colore in eccesso. Quando si utilizza il metodo regressivo, il materiale viene ultra-colorato intenzionalmente; l′eccesso di colorazione viene rimosso mediante risciacqui acidi cui fa seguito l′immersione del vetrino in acqua (agente blu). Le strutture dei nuclei risultano più differenziate e visibili con il metodo regressivo. Il secondo passaggio è quello della colorazione citoplasmatica con una soluzione arancione (soluzione 2b di Orange II per colorazione di Papanicolaou - N° Catalogo 1.106887 oppure soluzione 2a di Orange G per colorazione di Papanicolaou (OG6) - N° Catalogo 1.06888) per mettere in risalto specificamente le cellule mature e cheratinizzate. Le strutture bersaglio assumono una colorazione arancio di intensità variabile. Nella terza fase della colorazione si utilizza la cosiddetta soluzione policromatica, una miscela di eosina, verde luce SF e bruno di Bismarck, (soluzione policromatica EA 31 per colorazione di Papanicolaou 3a - N° Catalogo 1.09271, soluzione policromatica EA 50 per colorazione di Papanicolaou 3b - N° Catalogo 1.09272, soluzione policromatica EA 65 per colorazione di Papanicolaou 3c - N° Catalogo 1.09270, oppure soluzione policromatica EA 65 per colorazione di Papanicolaou 3d - N° Catalogo 1.09269). La soluzione policromatica serve a evidenziare la differenziazione delle cellule squamose. La soluzione 2a di Orange G per colorazione di Papanicolaou (OG6) produce una delicata colorazione giallo-arancio a livello delle cellule squamose mature e cheratinizzate.
Con un flacone da 500 mL è possibile effettuare 1.500 - 2.000 colorazioni. È un prodotto registrato come IVD e certificato CE. Per ulteriori informazioni, si rimanda alle istruzioni per l′uso (IFU) che possono essere scaricate da questa pagina internet.
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
57.2 °F
flash_point_c
14 °C
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
Recensioni
Nessuna valutazione
Filtri attivi
Contatta l'Assistenza Tecnica