Merck
1.07070
Antistatic device
cable L 2 m
Sinonimo/i:
Grounding line
Autenticati per visualizzare i prezzi riservati alla tua organizzazione & contrattuali
Scegli un formato
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Informazioni su questo articolo
Codice UNSPSC:
41121815
NACRES:
NA.03
Vai a
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Lungh. cavo
2 m
Temperatura di conservazione
no temp limit
Categorie correlate
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 4
Questo articolo
TZA000010XX20047RKTZV000010
Antistatic device cable L 2 m
Supelco
1.07070
Antistatic device
storage temp.
no temp limit
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
cable L
2 m
cable L
-
cable L
-
cable L
-
Descrizione generale
If flammable liquids (e.g. solvents) are to be withdrawn or filled, the container must be properly grounded according to valid safety regulations to avoid explosions and fire risks. The relevant measures are to be taken to discharge static electricity. This can be done by using the antistatic device set. It contains 3 cables for highest flexibility in grounding containers during all work steps. It comes in a suitcase for safe and professional storage of cables that are currently not in use. Cable length: 2 m
for earthing metal containers when dispensing and filling flammable solvents
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
Recensioni
Nessuna valutazione
Filtri attivi
Contatta l'Assistenza Tecnica