Merck
1.07910
Kieselguhr
purified and calcined
Sinonimo/i:
Kieselguhr
Autenticati per visualizzare i prezzi riservati alla tua organizzazione & contrattuali
Scegli un formato
250 G
89,70 €
1 KG
207,00 €
25 KG
2.610,00 €
89,70 €
Spedizione prevista per OGGIDettagli
Richiedi un ordine in blocco
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
11101527
Numero indice EU:
272-489-0
NACRES:
NB.21
Vai a
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Livello qualitativo
tecniche
thin layer chromatography (TLC): suitable
pH
10 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Punto di fusione
>450 °C
Solubilità
0.0037 g/L
Densità
2.36 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
300 kg/m3
Temperatura di conservazione
no temp limit
Stringa SMILE
[Li]CCCC
InChI
1S/C4H9.Li/c1-3-4-2;/h1,3-4H2,2H3;
MZRVEZGGRBJDDB-UHFFFAOYSA-N
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 4
Questo articolo
1.081175667822141
Kieselguhr purified and calcined
Supelco
1.07910
Kieselguhr
Celite® 545 AW filter aid, acid washed, treated with sodium carbonate, flux calcined
Sigma-Aldrich
22141
Celite® 545 AW
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
pH
10 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pH
10 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pH
>8.5 (25 °C, 10% in aq. suspension)
pH
<7 (25 °C, 10% in aq. suspension)
mp
>450 °C
mp
>450 °C
mp
-
mp
-
solubility
0.0037 g/L
solubility
0.0037 g/L
solubility
-
solubility
-
density
2.36 g/cm3 at 20 °C
density
2.36 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
-
bulk density
300 kg/m3
bulk density
-
bulk density
-
bulk density
-
Risultati analitici
Identity: passes test
Substances soluble in hydrochloric acid: ≤ 1.0 %
pH-value (10 %; water): 5 - 9
Chloride (Cl): ≤ 0.01 %
Sulphate (SO₄): ≤ 0.02 %
Fe (Iron): ≤ 0.05 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.01 %
Loss on ignition (980 °C): ≤ 0.2 %
Particle size (< 0.1 mm): about 98
Bulk density: about 20
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
STOT RE 1 Inhalation
Organi bersaglio
Lungs
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
Recensioni
Nessuna valutazione
Filtri attivi
Contatta l'Assistenza Tecnica