Merck
1.08541
Spray nozzles for TLC sprayer
suitable for thin layer chromatography (TLC)
Autenticati per visualizzare i prezzi riservati alla tua organizzazione & contrattuali
Scegli un formato
6 UNITS
167,45 €
167,45 €
Prezzo di listino197,00 €Risparmia il 15%
Spedizione prevista il05 dicembre 2025Dettagli
Richiedi un ordine in blocco
Informazioni su questo articolo
Codice UNSPSC:
41115711
NACRES:
NB.21
Vai a
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
tecniche
thin layer chromatography (TLC): suitable
Temperatura di conservazione
2-30°C
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 4
Questo articolo
1.085401.125371.06705
TLC sprayer
Supelco
1.08540
TLC sprayer
UV lamp 254 nm suitable for thin layer chromatography (TLC)
Supelco
1.12537
UV lamp 254 nm
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
no temp limit
storage temp.
15-25°C
Descrizione generale
Contents: 6 units 5 units 0.8mm, 1 unit 1.25mm
Our TLC accessories allow professionals to work more quickly, more efficiently, and more reliably. Thanks to our broad assortment, users will always find what they need.
Risultati analitici
TLC-Test: passes test
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
Recensioni
Nessuna valutazione
Filtri attivi
Contatta l'Assistenza Tecnica