Merck
1.09191
MAS-100 NT®
Portable Microbial Air Sampler for microbial monitoring of ambient air in controlled environments up to ISO 5 cleanrooms.
Sinonimo/i:
Sistemi per il monitoraggio microbiologico dell’aria, campionatore d’aria portatile
Autenticati per visualizzare i prezzi riservati alla tua organizzazione & contrattuali
Informazioni su questo articolo
Codice UNSPSC:
41103403
NACRES:
NA.74
Note: For More Information on this product, including pricing and availability, please Click Here!
Vai a
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Materiali
aluminum hardware
Livello qualitativo
agenzia
EN 17141
ISO 14698-1
USP 797
Nome Commerciale
MAS-100®
Caratteristiche
portable
Confezionamento
pkg of 1 kit
Produttore/marchio commerciale
MAS-100 NT®
tecniche
active air sampling: suitable
Alt. × Diam.
25 cm × 11 cm
Peso
2.3 kg (including perforated lid)
Dimensione pori
0.6 mm pore size
applicazioni
air monitoring
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
Compatibilità
for use with 90 mm Petri dishes
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 4
Questo articolo
1.171031.091941.17291
MAS-100 NT® Portable Microbial Air Sampler for microbial monitoring of ambient air in controlled environments up to ISO 5 cleanrooms.
Millipore
1.09191
MAS-100 NT®
MAS-100 VF® Portable battery operated microbial air sampler
Millipore
1.17103
MAS-100 VF®
MAS-100 NT® Ex suitable for air monitoring in explosion hazard areas
Millipore
1.09194
MAS-100 NT® Ex
application(s)
air monitoring
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
application(s)
air monitoring
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
application(s)
air monitoring
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
application(s)
air monitoring
pharmaceutical
material
aluminum hardware
material
aluminum hardware
material
aluminum hardware
material
hardware
packaging
pkg of 1 kit
packaging
pkg of 1 kit
packaging
pkg of 1 kit
packaging
-
agency
EN 17141
agency
EN 17141, ISO 14698-1, USP 797
agency
according to ISO 14698
agency
EN, ISO
product line
MAS-100®
product line
MAS-100®
product line
-
product line
-
feature
portable
feature
portable ( )
feature
portable ( )
feature
installed
Descrizione generale
I sistemi per monitoraggio microbico dell'aria MAS-100 NT® sono strumenti portatili, ad alte prestazioni, alimentati a batteria che si basano sul principio del campionatore d'aria di Andersen. Questi dispositivi compatti ma sofisticati rappresentano la scelta d'elezione per chi cerca il massimo della qualità nel monitoraggio microbiologico dell'aria. Una determinata quantità d′aria viene aspirata attraverso un coperchio perforato con 300 fori di 0,6 mm e fatta impattare sulla superficie del terreno di coltura contenuto in piastre di Petri standard da 90-100 mm. Si possono usare anche piastre da contatto da 55-60 mm con specifici adattatori e coperchi perforati. I microrganismi impattano sull'agar e, dopo un adeguato periodo di incubazione, si procede al conteggio delle colonie. Il sistema misura il flusso d'aria e lo regola al valore costante di 100 litri standard/min. Il Litro Standard Per Minuto (SLPM) viene corretto in base alle effettive condizioni di temperatura e di pressione ambientali, in modo che la quantità di aria campionata sia sempre la stessa, indipendentemente dalle condizioni ambientali. Questi sistemi garantiscono la massima accuratezza della portata di campionamento con un errore del ± 2,5%, rispetto ad altri campionatori che possono arrivare a ± 10%. Il sensore di flusso integrato e l′alta precisione dei coperchi perforati consente di scambiare liberamente i coperchi senza interferire con l′accuratezza o la taratura dell'unità. Questi strumenti sono stati convalidati indipendentemente, nel rispetto dello standard ISO 14698-1, e hanno riportato ottimi risultati nelle prove di efficienza fisica (con un D50 inferiore a 1 μm) e biologica. Il campionatore MAS-100 NT® è alimentato da una batteria ricaricabile agli ioni di litio con un programma di ricarica intelligente che le assicura lunga vita senza doverla lasciar scaricare periodicamente.
Applicazioni
Il campionatore d′aria MAS-100 NT® è utilizzato per il monitoraggio microbiologico dell′aria negli ambienti controllati, fino alle camere bianche ISO 5. I campionatori microbiologici dell'aria sono ampiamente utilizzati nel settore farmaceutico e cosmetico, nonché in ambito alimentare e ambientale. Inoltre, il capitolo 797 della USP richiede il campionamento attivo dell′aria nelle aree di livello 5 o superiore per le farmacie galeniche.
Altre note
Ora disponibile: il nuovo coperchio sicuro per il campionatore d′aria MAS-100 NT®
Il coperchio sicuro (safe lid) è una alternativa a perdere, pronta all′uso, al coperchio perforato standard autoclavabile in alluminio. È fatto in acrilonitrile butadiene stirene (ABS) riciclabile al 100% ed è disponibile in scatole da 30 pezzi singolarmente protetti in confezione a doppia busta. Il coperchio sicuro è dotato di setaccio con configurazione uguale a quella del coperchio perforato standard, con 300 fori di 0,6 mm di diametro. Ciò assicura la stessa velocità d′impatto di 19,6 m/s e un d50 nominale pari a 1,1 μm. La validazione semplificata dei tassi di recupero secondo la norma EN 17141 ha portato a valori comparabili per entrambi i coperchi perforati.
Numero di catalogo: 1.17421
Include valigetta di trasporto rigida, batteria, coperchio perforato da 300 fori, protezione anti polvere, alimentatore, cavo USB, chiave a brugola da 3 mm e chiavetta USB contenente tutta la documentazione
Note legali
MAS-100 is a registered trademark of MBV AG
MAS-100 NT is a registered trademark of MBV AG
Accessorio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
Recensioni
Nessuna valutazione
Filtri attivi
Contatta l'Assistenza Tecnica