Merck
1.09543
Strisce indicatrici di pH, pH 6,5-10,0
non-bleeding, colorimetric, pH range 6.5-10.0, MQuant®
Sinonimo/i:
Strisce indicatrici di pH, 6,5 - 10,0, Strisce indicatrici di pH, pH 6,5 - 10,0
Autenticati per visualizzare i prezzi riservati alla tua organizzazione & contrattuali
Scegli un formato
100 STRIPS
29,10 €
29,10 €
Spedizione prevista il03 dicembre 2025Dettagli
Richiedi un ordine in bloccoRichiedi maggiori informazioni
Informazioni su questo articolo
Codice UNSPSC:
41113034
NACRES:
NB.35
Vai a
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome Commerciale
MQuant®
Livello qualitativo
Caratteristiche
non-bleeding
Intervallo di pH
6.5-10.0
applicazioni
agriculture
beverage testing
disinfection control
food testing
wastewater
water monitoring
Metodo di rivelazione
colorimetric
Temperatura di conservazione
2-30°C
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 4
Questo articolo
1.095331.095321.09542
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
feature
non-bleeding
feature
non-bleeding
feature
non-bleeding
feature
non-bleeding
product line
MQuant®
product line
MQuant®
product line
MQuant®
product line
MQuant®
pH range
6.5-10.0
pH range
5.0-10.0
pH range
7.5-14.0
pH range
4.0-7.0
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Descrizione generale
I test per pH MQuant sono adatti per tutti i terreni utilizzati nell′analisi ambientale e per i controlli sulle linee di produzione industriali. Il nostro particolare metodo di produzione assicura alle strisce indicatrici del pH vantaggi decisivi rispetto ai classici indicatori su carta; infatti, poiché non rilascia il colorante, la striscia può essere lasciata nel terreno da testare senza che questo venga contaminato. L'uso di queste strisce reattive è piuttosto semplice: il valore del pH viene misurato in modo semiquantitativo, confrontando visivamente la zona di reazione sulla striscia reattiva con i campi della scala di colori fino a trovare l′esatto accoppiamento. Le ingegnose confezioni Safetyedge garantiscono una conservazione sicura delle strisce reattive e ne facilitano il prelievo. Per l′analisi di altri parametri che richiedono un intervallo di pH del campione ben preciso (per es. Spectroquant, vedere le istruzioni per l'uso), si consiglia di utilizzare le strisce reattive per pH MQuant come test preliminare.
senza rilascio di colorante pH 6,5 - 6,8 - 7,1 - 7,4 - 7,7 - 7,9 - 8,1 - 8,3 - 8,5 - 8,7 - 9,0 - 9,5 - 10,0 MQuant®
Altre note
Sostituisce: 9583-1; 9583-3; 9583
Note legali
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
1–3 di 3 domande  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 risposta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Utile?
  2. Do the MQuant pH indicator strips need to be kept away from light or stored in a dark environment?
    1 risposta
    1. These pH strips should be stored tighty sealed and protected from light and moisture. To ensure optimal performance, the package should be closed immediately after removal of each strip.
      Utile?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 risposta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Utile?
Recensioni
Nessuna valutazione
Filtri attivi
Contatta l'Assistenza Tecnica