Merck
1.09871
Hydrochloric acid solution
Chloride standard, 1000 mg Cl- (HCl in H2O) Titrisol®
Sinonimo/i:
Hydrochloric acid standard solution, Chloride standard
Autenticati per visualizzare i prezzi riservati alla tua organizzazione & contrattuali
Scegli un formato
1 AMP
62,56 €
62,56 €
Prezzo di listino73,60 €Risparmia il 15%
Spedizione prevista il01 dicembre 2025Dettagli
Richiedi un ordine in blocco
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
36.46
Beilstein:
1098214
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Vai a
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Titrisol®
tecniche
ion chromatography: suitable
pH
0.6 (20 °C in H2O)
Densità
1.01 g/cm3 at 20 °C
applicazioni
environmental
food and beverages
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 4
Questo articolo
1.099741.099731.09970
Acido cloridrico for 1000 ml, c(HCl) = 0.01 mol/l (0.01 N) Titrisol®
Supelco
1.09974
Acido cloridrico
Acido cloridrico for 1000 ml, c(HCl) = 1 mol/l (1 N) Titrisol®
Supelco
1.09970
Acido cloridrico
technique(s)
ion chromatography: suitable
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
titration: suitable
application(s)
environmental
food and beverages
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
format
single component solution
format
-
format
-
format
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
product line
Titrisol®
product line
Titrisol®
product line
Titrisol®
product line
Titrisol®
Risultati analitici
content (Cl⁻): 1000 mg / Ampoule
Determination method: Argentometric titration
(traceable to NIST - SRM 999b)
Accuracy of the method: +/- 2 mg
Note legali
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Met. Corr. 1
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
nwg
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
Recensioni
Nessuna valutazione
Filtri attivi
Contatta l'Assistenza Tecnica