Merck
1.10007
Nitrite Test Strips, colorimetric
greener alternative
2-80 mg/L (NO₂⁻), MQuant®
Sinonimo/i:
Strisce reattive per test del nitrito
Autenticati per visualizzare i prezzi riservati alla tua organizzazione & contrattuali
Scegli un formato
25 TESTS
26,00 €
100 TESTS
65,50 €
26,00 €
Spedizione prevista per OGGIDettagli
Richiedi un ordine in bloccoRichiedi maggiori informazioni
Informazioni su questo articolo
Codice UNSPSC:
41116116
NACRES:
NA.24
Vai a
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Test dei nitriti, colorimetric, 2-80 mg/L (NO2-), MQuant®
Descrizione
semi-quantitative
Livello qualitativo
Nome Commerciale
MQuant®
Analiti specifici
nitrite
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Griess reaction
Caratteristiche più verdi
Waste Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Campo di misura
2-80 mg/L (NO2-)
applicazioni
aquaculture
boiler and cooling water
drinking water
food testing
seawater
wastewater
Compatibilità
Reflectoquant®
Spectroquant®
Metodo di rivelazione
colorimetric
Categoria alternativa più verde
Temperatura di conservazione
2-8°C
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 4
Questo articolo
1.100571.169731.10022
Test dei nitriti colorimetric, 2-80 mg/L (NO2-), MQuant®
Supelco
1.10007
Test dei nitriti
Nitrite Test colorimetric, 0.5-10 mg/L (NO2-), MQuant®
Supelco
1.10057
Nitrite Test
Nitrite Test reflectometric, 0.5-25.0 mg/L (NO2-), for use with REFLECTOQUANT®
Supelco
1.16973
Nitrite Test
Nitrite Test colorimetric, 0.1-3 g/L (NO2-), for use with MQuant® StripScan App, MQuant®
Supelco
1.10022
Nitrite Test
specific analyte(s)
nitrite
specific analyte(s)
nitrite
specific analyte(s)
nitrite
specific analyte(s)
nitrite
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
reflectometric
detection method
colorimetric
reaction suitability
reaction type: Griess reaction
reaction suitability
reaction type: Griess reaction
reaction suitability
reaction type: Griess reaction
reaction suitability
reaction type: Griess reaction
description
semi-quantitative
description
semi-quantitative
description
quantitative
description
semi-quantitative
product line
MQuant®
product line
MQuant®
product line
-
product line
MQuant®
greener alternative product characteristics
Waste Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
greener alternative product characteristics
Waste Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
greener alternative product characteristics
-
greener alternative product characteristics
Waste Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
Descrizione generale
Metodo: colorimetrico con strisce reattive MQuant; 2 - 5 - 10 - 20 - 40 - 80 mg/L (NO2-)®
I nitriti sono indicatori di inquinamento. Pertanto, esistono interessanti possibilità di applicazione nell′analisi dell′acqua potabile, delle acque reflue e industriali e dell′acqua degli acquari. Nell′analisi alimentare, la determinazione dei nitriti è particolarmente importante presente nei prodotti a base di carne, nei prodotti sott′aceto, nelle salamoie e negli spinaci surgelati. Sulle strisce reattive per i nitriti MQuant®, gli ioni nitrito reagiscono con un′ammina aromatica a formare un sale di diazonio che, a sua volta, reagisce con la N-(1-naftil)etilendiammina generando un colorante azoico rosso-violetto. La concentrazione dei nitriti viene misurata in modo semiquantitativo per raffronto visivo della zona di reazione sulla striscia reattiva con i campi della scala cromatica fornita. Le strisce reattive sono perfette per eseguire su un campione un rapido ed economico test preliminare che consenta di stimare la concentrazione dei nitriti e un possibile fattore di diluizione per l′impiego di un metodo quantitativo, ad esempio un kit per la determinazione dei nitriti Reflectoquant® o Spectroquant®.
Vantaggi del Design for sustainability:
Continuiamo a dimostrare la nostra dedizione nei confronti del pianeta e di un futuro sostenibile esplorando nuove modalità per migliorare i prodotti del nostro portafoglio. Recentemente abbiamo rivisto l'attuale linea di strisce reattive MQuant® al fine di identificare le opportunità più significative per minimizzare l'impatto ambientale senza alcun compromesso in termini di prestazioni.
Vantaggi del prodotto rivisitato:
  • Riduzione della striscia reattiva
  • Tubetto in alluminio riciclato
  • Foglietto illustrativo digitale
Per saperne di più sull'iniziativa: Piccoli cambiamenti alle strisce reattive per un grande impatto.
Altre note
Sostituisce: 10007-1; 10007
Note legali
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
REFLECTOQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
1–2 di 2 domande  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 risposta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Utile?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 risposta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Utile?
Recensioni
Nessuna valutazione
Filtri attivi
Contatta l'Assistenza Tecnica