Merck
1.10983
N,N-dimetilformammide
for gas chromatography ECD and FID SupraSolv®
Sinonimo/i:
DMF, N,N-dimetilmetanammide, dimetilammide dell’acido formico, DMF, NSC 5356
Autenticati per visualizzare i prezzi riservati alla tua organizzazione & contrattuali
Scegli un formato
1 L
151,00 €
2.5 L
333,00 €
151,00 €
Spedizione prevista il03 febbraio 2026Dettagli
Richiedi un ordine in blocco
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
HCON(CH3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
73.09
Beilstein:
605365
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12191502
Numero indice EU:
200-679-5
NACRES:
NA.03
Vai a
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Densità del vapore
2.5 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
2.7 mmHg ( 20 °C)
Nome Commerciale
SupraSolv®
Saggio
≥99.8% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
833 °F
Potenza
3010 mg/kg LD50, oral (Rat)
1500 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite di esplosione
15.2 %
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.430 (lit.)
pH
7 (20 °C, 200 g/L in H2O)
P. ebollizione
153 °C (lit.)
Punto di fusione
−61 °C (lit.)
Temp. transizione
flash point 57.5 °C
Densità
0.944 g/mL (lit.)
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[H]C(=O)N(C)C
InChI
1S/C3H7NO/c1-4(2)3-5/h3H,1-2H3
ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 4
Questo articolo
1.002021.030535.43897
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
GC-HS: suitable
technique(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
100
assay
≥99.8% (GC)
assay
≥99.8% (GC)
assay
≥99.8% (GC)
assay
≥99.9% (GC)
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
bp
153 °C (lit.)
bp
153 °C (lit.)
bp
153 °C (lit.)
bp
153 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.430 (lit.)
refractive index
n20/D 1.430 (lit.)
refractive index
n20/D 1.430 (lit.)
refractive index
n20/D 1.430 (lit.)
Descrizione generale
La linea SupraSolv® ECD e FID è stata specificamente sviluppata per la gascromatografia con rivelazione ECD (cattura di elettroni) e FID (ionizzazione di fiamma). I solventi SupraSolv® assicurano un intervallo di tempi di ritenzione il più ampio possibile, una linea di base pulita e un rapporto segnale/rumore ridotto al minimo, con conseguenti risultati analitici affidabili e riproducibili.
Applicazioni
Ideale per applicazioni di GC come la rilevazione sensibile nell′analisi di residui e di campioni ambientali.
Solvente per molti composti organici idrofobi.
Altre note
Esplorate i diversi accessori e le attrezzature per la sicurezza in laboratorio per una manipolazione sicura dei solventi che vi consenta di aumentare il livello di sicurezza fin dal primo utilizzo.
Note legali
SUPRASOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
135.5 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
57.5 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
Recensioni
Nessuna valutazione
Filtri attivi
Contatta l'Assistenza Tecnica