Merck
1.11845
TLC plates, Silica gel 60 with concentrating zone 2.5 x 20 cm
pkg of 25 plates, plate L × W 20 cm × 20 cm, glass support
Sinonimo/i:
Analytical TLC Plates with Zone
Autenticati per visualizzare i prezzi riservati alla tua organizzazione & contrattuali
Scegli un formato
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Informazioni su questo articolo
Codice UNSPSC:
41115711
NACRES:
NB.21
Vai a
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Materiali
glass support
silica gel 60 matrix
Livello qualitativo
Caratteristiche
binder Organic Polymer
fluorescent indicator: no
Confezionamento
pkg of 25 plates
tecniche
thin layer chromatography (TLC): suitable
Spessore strato
250 μm
Lungh. × largh. lastra
20 cm × 20 cm
Dimensione particelle
10-12 μm
Dimensione pori
60 Å medium pore diameter
Temperatura di conservazione
2-30°C
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 4
Questo articolo
1.057461.057151.15552
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
material
glass support, silica gel 60 matrix
material
glass support, silica gel 60 matrix
material
glass support, silica gel 60 matrix
material
glass support, silica gel 60 matrix
feature
fluorescent indicator: no, binder Organic Polymer
feature
binder Organic Polymer, fluorescent indicator: no
feature
binder Organic Polymer, fluorescent indicator
feature
binder Organic Polymer, fluorescent indicator
pore size
60 Å medium pore diameter
pore size
60 Å medium pore diameter
pore size
60 Å medium pore diameter
pore size
60 Å medium pore diameter
packaging
pkg of 25 plates
packaging
pkg of 25 plates
packaging
pkg of 25 plates
packaging
pkg of 25 plates
layer thickness
250 μm
layer thickness
250 μm
layer thickness
250 μm
layer thickness
200 μm
Descrizione generale
25 Glass plates 20 x 20 cm
Risultati analitici
Specific surface area (according to BET; 5-Pt. measurement): 480 - 540 m²/g
Pore volume (N₂-isotherm): 0.74 - 0.84 ml/g
d 50 (laser diffraction, size distribution): 9.7 - 11.7 µm
Layer thickness: 170 - 250 µm
Deviation of layer thickness per plate: ≤ 50 µm
layer thickness concentrating zone: 90 - 130 µm
Fluctuation in the thickness of the concentration zone: ≤ 35 µm
Chromatographic testing:
colour test
hRf-values
- bleu vif organol, colour test, lipophile:
15 - 21
- Ceres Black G, colour test, lipophile: 36 - 42
- ceres Violet brn, colour test, lipophile: 51 - 58
Typical value determined on a conditioned plate
Eluent: toluene (45% rel.humidity)
Altre note
Replaces: 11845-7; 11845
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
Recensioni
Nessuna valutazione
Filtri attivi
Contatta l'Assistenza Tecnica