Merck
1.12469
Holmium(III) oxide
LAB
Sinonimo/i:
Holmium(III) oxide
Autenticati per visualizzare i prezzi riservati alla tua organizzazione & contrattuali
Scegli un formato
2 G
86,30 €
5 G
136,00 €
86,30 €
Spedizione prevista il01 dicembre 2025Dettagli
Richiedi un ordine in blocco
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
Ho2O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
377.86
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352303
Numero indice EU:
235-015-3
NACRES:
NA.22
Vai a
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Livello qualitativo
Stato
solid
Punto di fusione
2330 °C
Temperatura di conservazione
no temp limit
Stringa SMILE
[Ho+3].[Ho+3].[O-2].[O-2].[O-2]
InChI
1S/2Ho.3O/q2*+3;3*-2
OWCYYNSBGXMRQN-UHFFFAOYSA-N
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 4
Questo articolo
1.122201.109821.12276
form
solid
form
solid
form
-
form
solid
mp
2330 °C
mp
2315 °C
mp
2315 °C
mp
2272 °C
storage temp.
no temp limit
storage temp.
no temp limit
storage temp.
no temp limit
storage temp.
no temp limit
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Applicazioni
  • Synthesis of holmium-oxide nanoparticles for near-infrared imaging and dye-photodegradation: Discusses the synthesis and application of holmium oxide nanoparticles for use in near-infrared imaging and as agents for photodegradation of dyes. (Zhu et al., 2022).
Risultati analitici
Assay (calculated on calcined substance): ≥ 99.5 %
Loss on ignition (800 °C): ≤ 2.0 %
Identity (ICP-OES): passes test
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
Recensioni
Nessuna valutazione
Filtri attivi
Contatta l'Assistenza Tecnica