Merck
1.13358
Acetonitrile
≥99.8% (GC), for preparative HPLC, for preparative liquid chromatography, for chromatography, Prepsolv
Sinonimo/i:
ACN, Cianometano, Cianuro di metile, Etilnitrile
Autenticati per visualizzare i prezzi riservati alla tua organizzazione & contrattuali
Scegli un formato
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
CH3CN
Numero CAS:
Peso molecolare:
41.05
Beilstein:
741857
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12191502
Numero indice EU:
200-835-2
NACRES:
NB.21
Vai a
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Acetonitrile, for preparative chromatography Prepsolv
Densità del vapore
1.41 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
72.8 mmHg ( 20 °C)
97 hPa ( 20 °C)
Descrizione
for preparative HPLC
for preparative liquid chromatography
Nome Commerciale
Prepsolv
Saggio
≥99.8% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
524 °C
973 °F
Limite di esplosione
16 %
tecniche
HPLC: suitable
Impurezze
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.0005 meq/g Acidity
≤0.05% Water
Residuo dopo evaporazione
≤1.0 mg/L
Trasmittanza
220 nm, ≥90%
240 nm, ≥98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.344 (lit.)
P. ebollizione
81-82 °C (lit.)
Punto di fusione
−45 °C (lit.)
Temp. transizione
flash point 2 °C
Densità
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
Compatibilità
suitable for chromatography
applicazioni
food and beverages
pharmaceutical
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
CC#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 4
Questo articolo
1.142911.000301.00665
Acetonitrile for preparative chromatography Prepsolv™
Supelco
1.13358
Acetonitrile
Acetonitrile isocratic grade for liquid chromatography LiChrosolv®
Supelco
1.14291
Acetonitrile
Acetonitrile gradient grade for liquid chromatography LiChrosolv® Reag. Ph Eur
Supelco
1.00030
Acetonitrile
Acetonitrile for gas chromatography MS SupraSolv®
Supelco
1.00665
Acetonitrile
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
application(s)
food and beverages
pharmaceutical
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
grade
for chromatography, for preparative liquid chromatography, for preparative HPLC
grade
HPLC grade, isocratic
grade
gradient grade
grade
-
assay
≥99.8% (GC)
assay
≥99.8% (GC)
assay
≥99.9% (GC)
assay
≥99.8% (GC)
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
bp
81-82 °C (lit.)
bp
81-82 °C (lit.)
bp
81-82 °C (lit.)
bp
81-82 °C (lit.)
Descrizione generale
I solventi Prepsolv sono concepiti per soddisfare i requisiti della HPLC preparativa e facilitare il passaggio dai volumi tipici delle separazioni analitiche a quelli preparativi. Grazie a un residuo all′evaporazione estremamente ridotto (<1 mg/l) e a un basso contenuto di acqua, assicurano una protezione ottimale delle colonne.
Applicazioni
  • Studio farmacocinetico e di biodisponibilità orale dello schaftoside nei ratti. Questa ricerca evidenzia l'uso dell'acetonitrile nei metodi cromatografici per l'analisi farmacocinetica e della biodisponibilità dello schaftoside, fornendo indicazioni fondamentali sul suo profilo metabolico, essenziali per lo sviluppo di farmaci e gli studi clinici (Lin et al., 2024).
  • Quantificazione mediante UPLC-MS/MS della mangiferina nel plasma di ratto con diabete indotto da streptozotocina: valutazione farmacocinetica dell'estratto di Gentiana rhodantha dopo somministrazione orale. Il lavoro dimostra l'utilità dell'acetonitrile nella cromatografia liquida-spettrometria di massa; lo studio offre un metodo robusto per la quantificazione di composti naturali in matrici biologiche, cruciali per le valutazioni terapeutiche (Zhao and Wu Li, 2024).
  • Addotti di NpCl(4) da basi di Lewis. Esplorando la chimica di coordinazione del cloruro di nettunio (IV) con basi di Lewis in acetonitrile, questo studio fa progredire la nostra comprensione della chimica degli attinidi e delle sue potenziali applicazioni nella gestione delle scorie nucleari e nelle tecnologie di riutilizzo (Lopez et al., 2024).
  • Natura coordinativa di macrocicli a doppio filamento M(6)L(12): competizione tra co-ligandi di perclorato, acqua e acetonitrile in funzione degli ioni metallo(II). Studiando il legame competitivo dei co-ligandi in soluzioni di acetonitrile, questa ricerca fornisce preziose indicazioni sulla chimica supramolecolare dei composti macrociclici, fondamentale per la progettazione di sensori e catalizzatori molecolari (An et al., 2024).
  • Proprietà farmacocinetiche del decotto di Baitouweng nei micro-maiali Bama: implicazioni per l'applicazione clinica nell'uomo. Utilizzando acetonitrile nella preparazione e nell'analisi della medicina tradizionale cinese, questo studio valuta la farmacocinetica del decotto di Baitouweng, contribuendo alla traduzione del suo uso medicinale dalle applicazioni tradizionali alla moderna pratica clinica (Xu et al., 2024).
Nota sulla preparazione
Prodotto filtrato da un filtro da 0,2 μm
Risultati analitici
Purezza (GC): ≥ 99,8%
Identità (IR): conforme
Residuo all′evaporazione: ≤ 1,0 mg/l
Acqua: ≤ 0,05%
Acidità: ≤ 0,0005 meq/g
Alcalinità: ≤ 0,0002 meq/g
Trasmissione (a 220 nm): ≥ 90%
Trasmissione (da 240 nm): ≥ 98%
Filtrato con filtro da 0,2 µm
Note legali
PREPSOLV is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
35.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
2.0 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
Recensioni
Nessuna valutazione
Filtri attivi
Contatta l'Assistenza Tecnica