Scegli un formato
680,00 €
1.660,00 €
680,00 €
Spedizione prevista il01 dicembre 2025Dettagli
Informazioni su questo articolo
Vai a
Nome del prodotto
Yeast extract, media component, suitable for microbiology
Origine biologica
yeast
Livello qualitativo
Stato
solid
Temp. autoaccensione
>200 °C
Confezionamento
pkg of 10 kg
pkg of 25 kg
Colore
beige
pH
7.0 (20 °C, 10 g/L in H2O)
Solubilità
410 g/L
Densità
0.5 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
490 kg/m3
applicazioni
microbiology
Temperatura di conservazione
2-30°C
1 of 4
Questo articolo | 92144 | Y0875 | 09182 |
|---|---|---|---|
| application(s) microbiology | application(s) food and beverages, microbiology | application(s) microbiology | application(s) food and beverages |
| form solid | form powder | form powder | form powder |
| biological source yeast | biological source Saccharomyces cerevisiae | biological source - | biological source Saccharomyces cerevisiae |
| solubility 410 g/L | solubility H2O: 2%, clear, light yellow to brownish-yellow | solubility H2O: 100 mg/mL, clear to slightly hazy, yellow to brownish-yellow | solubility H2O: 2%, turbid, yellow |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. - | storage temp. room temp | storage temp. 2-25°C |
| pH 7.0 (20 °C, 10 g/L in H2O) | pH 6.5-7.5 (25 °C, 2% in H2O) | pH 6.5-7.5(10% solution) | pH 6.5-7.5 (2% in H2O) |
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Contenuto correlato
Filtri attivi
Contatta l'Assistenza Tecnica