Scegli un formato
250,00 €
250,00 €
Spedizione prevista il04 dicembre 2025Dettagli
Informazioni su questo articolo
Vai a
Nome Commerciale
Spectroquant®
Livello qualitativo
impiego
sufficient for 25 tests
Analiti specifici
nitrogen
Campo di misura
0.5-15.0 mg/L (N)
tecniche
photometry: suitable
applicazioni
agriculture
aquaculture
boiler and cooling water
disposal drainage water
environmental
ground and surface water
milk and dairy products
wastewater
Compatibilità
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100 (plus)
for use with Spectroquant® Prove 300 (plus)
for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
Metodo di rivelazione
photometric (Koroleff digestion, nitrospectral)
Temperatura di conservazione
15-25°C
1 of 4
Questo articolo | 1.14763 | 1.14547 | 1.00613 |
|---|---|---|---|
| specific analyte(s) nitrogen | specific analyte(s) nitrogen | specific analyte(s) nitrite | specific analyte(s) nitrogen |
| detection method photometric (Koroleff digestion, nitrospectral) | detection method photometric (Koroleff digestion, 2,6-dimethylphenol) | detection method photometric (Griess’ reaction) | detection method photometric (Koroleff digestion, 2,6-dimethylphenol) |
| technique(s) photometry: suitable | technique(s) photometry: suitable | technique(s) photometry: suitable | technique(s) photometry: suitable |
| measuring range 0.5-15.0 mg/L (N) | measuring range 10-150 mg/L (N) | measuring range 0.010-0.700 mg/L (NO2-N), 0.03-2.30 mg/L (NO2-) | measuring range 0.5-15.0 mg/L (N) |
| compatibility for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Prove 100, for use with Spectroquant® Prove 600, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 300 | compatibility for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100, for use with Spectroquant® Prove 300, for use with Spectroquant® Prove 600 | compatibility for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100, for use with Spectroquant® Prove 300, for use with Spectroquant® Prove 600 | compatibility for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100, for use with Spectroquant® Prove 300, for use with Spectroquant® Prove 600 |
| product line Spectroquant® | product line Spectroquant® | product line Spectroquant® | product line Spectroquant® |
Descrizione generale
Il metodo di digestione è analogo alla norma DIN EN ISO 11905- 1.
Questo test in cuvetta dell′azoto (totale) Spectroquant® permette di determinare in maniera affidabile l′azoto totale presente in campioni di acqua. L′azoto totale è la somma di azoto totale Kjeldahl (azoto organico e ridotto, ammoniaca), nitrato e nitrito. Prima della determinazione, il campione deve essere digerito in modo da convertire i composti organici e inorganici contenenti azoto in nitrato, che reagisce poi fino a un composto analizzabile con fotometria.
I kit analitici in cuvetta Spectroquant® contengono cuvette rotonde preriempite da 16 mm e tutti i reagenti necessari per eseguire l′analisi secondo la procedura descritta nell′accluso opuscolo di istruzioni.
Tutti i kit in cuvetta e i kit di reagenti Spectroquant®, sono dotati di uno specifico Live ID (codice a barre 2D) che permette il riconoscimento automatico del metodo di test e contiene informazioni essenziali quali il numero di lotto, la data di scadenza e gli aggiornamenti relativi alla taratura automatica.
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 1
Articoli
Questo kit analitico per la determinazione dell’azoto totale è più veloce, più sicuro e più accurato del metodo tradizionale, ed è anche più economico. Il kit analitico per l’azoto totale è stato sviluppato per mettere a disposizione degli addetti ai lavori un singolo metodo di analisi per la determinazione dei livelli di azoto totale nelle acque di processo e nelle acque reflue.
Total Nitrogen Analysis kit offers a fast, accurate, and cost-effective method for water and wastewater testing.
Protocolli
Photometric determination of total nitrogen in soil samples by phosphorus molybdenum blue method using Spectroquant® test kits.
Filtri attivi
Contatta l'Assistenza Tecnica