Nome del prodotto
Nitrite Test in freshwater and seawater, colorimetric, 0.05-1.0 mg/L (NO2-), for use with MCOLORTEST®
Analiti specifici
nitrite
Livello qualitativo
Campo di misura
0.05-1.0 mg/L (NO2-)
Compatibilità
for use with MCOLORTEST®
Metodo di rivelazione
colorimetric
Temperatura di conservazione
15-25°C
1 of 4
Questo articolo | 1.11169 | 1.11170 | 1.14408 |
|---|---|---|---|
| specific analyte(s) nitrite | specific analyte(s) nitrate | specific analyte(s) nitrate | specific analyte(s) nitrite |
| detection method colorimetric | detection method colorimetric | detection method colorimetric | detection method colorimetric |
| measuring range 0.05-1.0 mg/L (NO2-) | measuring range 10-150 mg/L (NO3-) | measuring range 10-150 mg/L (NO3-) | measuring range 0.0015-0.030 mg/L (NO2-N), 0.005-0.10 mg/L (NO2-) |
microbialanalysis | microbialanalysis | microbialanalysis | microbialanalysis |
| compatibility for use with MCOLORTEST® | compatibility for use with MCOLORTEST® | compatibility for use with MQUANT® | compatibility for use with MQUANT® |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C |
Descrizione generale
This test also is suitable to quickly check for nitrite interferences prior to a nitrate determination with Spectroquant® Nitrate in seawater 1.14556.
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Filtri attivi
Contatta l'Assistenza Tecnica