Merck
1.14963
Crack Set 20 Pretreatment Kit
sufficient for 90 digestions of nitrogen (total), Spectroquant®
Autenticati per visualizzare i prezzi riservati alla tua organizzazione & contrattuali
Scegli un formato
1 SET
176,00 €
176,00 €
Spedizione prevista il03 febbraio 2026Dettagli
Richiedi un ordine in bloccoRichiedi maggiori informazioni
Informazioni su questo articolo
Codice UNSPSC:
41116116
NACRES:
SE.11
Vai a
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Crack Set 20, sufficient for 90 digestions of nitrogen (total), Spectroquant®
Nome Commerciale
Spectroquant®
Livello qualitativo
impiego
sufficient for 90 digestions of nitrogen (total)
Analiti specifici
nitrogen
tecniche
photometry: suitable
applicazioni
agriculture
aquaculture
construction materials
disposal drainage water
drinking water
environmental
ground and surface water
mineral water
swimming pools
wastewater
Temperatura di conservazione
15-25°C
Descrizione generale
for the digestion of nitrogen (total) 90 digestions Spectroquant®
Risultati analitici
Application test: conforms
Note legali
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
Recensioni
Nessuna valutazione
Filtri attivi
Contatta l'Assistenza Tecnica