Merck
1.16484
TLC aluminum sheets, Silica gel 60 W F₂₅₄s
pkg of 25 sheets, sheet L × W 20 cm × 20 cm, aluminum support
Sinonimo/i:
Water-Resistant TLC Aluminum Plates
Autenticati per visualizzare i prezzi riservati alla tua organizzazione & contrattuali
Scegli un formato
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Informazioni su questo articolo
Codice UNSPSC:
41115711
NACRES:
NB.21
Vai a
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Materiali
aluminum support
silica gel 60 matrix
Livello qualitativo
Caratteristiche
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
Confezionamento
pkg of 25 sheets
tecniche
thin layer chromatography (TLC): suitable
Spessore strato
200 μm
Lungh. × largh. lastra
20 cm × 20 cm
Lungh. × largh. foglio
20 cm × 20 cm
Dimensione particelle
10-12 μm
Dimensione pori
60 Å medium pore diameter
Temperatura di conservazione
2-30°C
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 4
Questo articolo
1.055541.164851.16717
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
material
aluminum support, silica gel 60 matrix
material
aluminum support, silica gel 60 matrix
material
glass support, silica gel 60 matrix
material
aluminum support, silica gel 60 matrix
feature
fluorescent indicator, binder Organic Polymer
feature
binder Organic Polymer, fluorescent indicator
feature
binder Organic Polymer, fluorescent indicator
feature
binder Organic Polymer, fluorescent indicator
pore size
60 Å medium pore diameter
pore size
60 Å medium pore diameter
pore size
60 Å medium pore diameter
pore size
60 Å medium pore diameter
packaging
pkg of 25 sheets
packaging
pkg of 25 sheets
packaging
pkg of 25 plates
packaging
pkg of 100 sheets
layer thickness
200 μm
layer thickness
200 μm
layer thickness
250 μm
layer thickness
200 μm
Descrizione generale
25 Aluminium sheets 20 x 20 cm
Our classical silica TLC plates are based on a combination of our proven silica gel 60 and the addition of a unique polymeric binder resulting in a very adherent and hard surface that will not crack or blister and even allow writing with a pensil on the surface without risk to damage the layer.
Risultati analitici
Specific surface area (according to BET; 5-Pt. measurement): 480 - 540 m²/g
d 50 (laser diffraction, size distribution): 9.7 - 11.7 µm
Layer thickness: 120 - 160 µm
Deviation of layer thickness per plate: ≤ 40 µm
Chromatographic testing:
colour test
hRf-values
- Benzene-azo-a-naphthylamine:
40 - 55
- Brillant red B: 60 - 75
- Erio green B: 75 - 90
separation number (colourtest, lipophile): ≥ 9.0
Typical value determined on a sheet
Eluent: Ethylmethylketone/ 1-propanol/ glacial acetic acid/ water (40/40/5/20 v/v/v/v)
Altre note
Replaces: 16484-1; 16484
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
Recensioni
Nessuna valutazione
Filtri attivi
Contatta l'Assistenza Tecnica