Merck
1.16835
TLC aluminum sheets, Silica gel 60
pkg of 50 sheets, sheet L × W 5 cm × 10 cm, aluminum support
Sinonimo/i:
Aluminum-Backed Silica Gel 60 TLC Plates
Autenticati per visualizzare i prezzi riservati alla tua organizzazione & contrattuali
Scegli un formato
50 UNITS
168,00 €
168,00 €
Spedizione prevista il15 dicembre 2025Dettagli
Richiedi un ordine in blocco
Informazioni su questo articolo
Codice UNSPSC:
41115711
NACRES:
NB.21
Vai a
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Materiali
aluminum support
silica gel 60 matrix
Livello qualitativo
Caratteristiche
binder Organic Polymer
fluorescent indicator: no
Confezionamento
pkg of 50 sheets
tecniche
thin layer chromatography (TLC): suitable
Spessore strato
200 μm
Lungh. × largh. lastra
5 cm × 10 cm
Lungh. × largh. foglio
5 cm × 10 cm
Dimensione particelle
10-12 μm
Dimensione pori
60 Å medium pore diameter
Temperatura di conservazione
2-30°C
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 4
Questo articolo
1.055531.057481.05724
material
aluminum support, silica gel 60 matrix
material
aluminum support, silica gel 60 matrix
material
plastic support, silica gel 60 matrix
material
glass support, silica gel 60 matrix
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
pore size
60 Å medium pore diameter
pore size
60 Å medium pore diameter
pore size
60 Å medium pore diameter
pore size
60 Å medium pore diameter
feature
binder Organic Polymer, fluorescent indicator: no
feature
binder Organic Polymer, fluorescent indicator: no
feature
binder Organic Polymer, fluorescent indicator: no
feature
binder Organic Polymer, fluorescent indicator: no
packaging
pkg of 50 sheets
packaging
pkg of 25 sheets
packaging
pkg of 25 sheets
packaging
pkg of 100 plates
layer thickness
200 μm
layer thickness
200 μm
layer thickness
200 μm
layer thickness
250 μm
Descrizione generale
50 Aluminium sheets 5 x 10 cm
Our classical silica TLC plates are based on a combination of our proven silica gel 60 and the addition of a unique polymeric binder resulting in a very adherent and hard surface that will not crack or blister and even allow writing with a pensil on the surface without risk to damage the layer.
Risultati analitici
Specific surface area (according to BET; 5-Pt. measurement): 480 - 540 m²/g
Pore volume (N₂-isotherm): 0.74 - 0.84 ml/g
d 50 (laser diffraction, size distribution): 9.7 - 11.7 µm
Layer thickness: 165 - 235 µm
Deviation of layer thickness per plate: ≤ 40 µm
Chromatographic testings:
colour test
hRf-values
- bleu vif organol, colour test, lipophile:
11 - 25
- Ceres Black G, colour test, lipophile: 34 - 48
- ceres Violet brn, colour test, lipophile: 52 - 67
Altre note
Replaces: 16835-2; 16835
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
Recensioni
Nessuna valutazione
Filtri attivi
Contatta l'Assistenza Tecnica