Merck
1.18342
Calibration Standard Set
turbidity 10000 NTU±200
Autenticati per visualizzare i prezzi riservati alla tua organizzazione & contrattuali
Scegli un formato
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Informazioni su questo articolo
Codice UNSPSC:
47101516
NACRES:
NA.24
Vai a
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Calibration standard 3000 IR, turbidity 10000 NTU±200
tecniche
photometry: suitable
Torbidità
10000 NTU±200
Compatibilità
for use with Turbiquant
Temperatura di conservazione
15-25°C
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 4
Questo articolo
1.183281.183811.18329
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
photometry: suitable
compatibility
for use with Turbiquant
compatibility
for use with Turbiquant 5000 IR, for use with Turbiquant 5000 T
compatibility
for use with Turbiquant 1500 IR, for use with Turbiquant 1500 T, for use with Turbiquant 3000 IR, for use with Turbiquant 3000 T
compatibility
for use with Turbiquant
turbidity
10000 NTU±200
turbidity
0.02-1000 NTU
turbidity
-
turbidity
0.02-1750 NTU
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
Descrizione generale
10 000 NTU Turbiquant
The Turbiquant Calibration Standard is suitable to calibrate the Turbiquant 3000 IR. The standard offers the following advantages:
1. The new primary standards have approvals which secondary standards do not have (rated to be a primary standard according to US EPA).
2. Instruments used in drinking water analysis no longer need to be certified with separate primary standards.
3. Clear records of final inspection are included in each set.
4. The new standards have an unrivalled precision due to production accuracy, and stability in solution.
5. The standards are ready-to-use.
6. They are non-toxic.
7. They are unproblematic to store and transport.
Risultati analitici
Measured value (standard): 10000 FNU ±2 %
Note legali
TURBIQUANT is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
Recensioni
Nessuna valutazione
Filtri attivi
Contatta l'Assistenza Tecnica