Merck
12-330
Casein Kinase 2 Substrate Peptide
Casein Kinase 2 Substrate Peptide primarily used in Kinase Assays, liquid
Autenticati per visualizzare i prezzi riservati alla tua organizzazione & contrattuali
Scegli un formato
1 μMOL
287,00 €
287,00 €
Spedizione prevista il12 dicembre 2025Dettagli
Informazioni su questo articolo
Codice UNSPSC:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.32
Vai a
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Casein Kinase 2 Substrate Peptide, Casein Kinase 2 Substrate Peptide primarily used in Kinase Assays.
Livello qualitativo
Stato
liquid
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
activity assay: suitable (kinase)
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Informazioni sul gene
human ... CSNK2B(1460)
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 4
Questo articolo
12-24312-24012-420
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
100
form
liquid
form
-
form
-
form
-
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
UniProt accession no.
P67870
UniProt accession no.
P51812
UniProt accession no.
P49137
UniProt accession no.
Q15418
Gene Information
human ... CSNK2B(1460)
Gene Information
human ... RPS6KA3(6197)
Gene Information
human ... MAPKAPK2(9261)
Gene Information
human ... RPS6KA1(6195)
Applicazioni
Casein Kinase 2 Substrate Peptide primarily used in Kinase Assays.
Azioni biochim/fisiol
Protein Target: CK2
Target Sub-Family: CMGC
Stato fisico
20 mM MOPS, pH 7.2; 25 mM b-glycerol phosphate; 5 mM EGTA; 1 mM sodium orthovanadate; 1 mM dithiothreitol
Nota sulla preparazione
Stable for 2 years at -20°C from date of shipment. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. For maximum recovery of the product, centrifuge the original vial prior to removing the cap.
Risultati analitici
Routinely evaluated as a substrate in a kinase assay.
Note legali
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
Recensioni
Nessuna valutazione
Filtri attivi
Contatta l'Assistenza Tecnica