Scegli un formato
399,00 €
Informazioni su questo articolo
Vai a
Livello qualitativo
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
affinity precipitation assay: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
1 of 4
Questo articolo | 12-404 | 12-372 | 12-403 |
|---|---|---|---|
| technique(s) affinity precipitation assay: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable | technique(s) immunoprecipitation (IP): suitable | technique(s) affinity precipitation assay: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable | technique(s) immunoprecipitation (IP): suitable |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in dry ice | shipped in wet ice |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. |
| manufacturer/tradename Upstate® | manufacturer/tradename Upstate® | manufacturer/tradename Upstate® | manufacturer/tradename Upstate® |
| NCBI accession no. | NCBI accession no. | NCBI accession no. | NCBI accession no. |
Applicazioni
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Risultati analitici
Note legali
Esclusione di responsabilità
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Filtri attivi
Contatta l'Assistenza Tecnica