Merck
1.30115
HY-LiTE® 2 Power Supply Unit
Replacement accessory for HY-LiTE® 2 instruments with built-in printer
Sinonimo/i:
AC Adapter, Wall Wart, Power Adapter
Autenticati per visualizzare i prezzi riservati alla tua organizzazione & contrattuali
Scegli un formato
1 UNIT
156,00 €
156,00 €
Spedizione prevista il04 dicembre 2025Dettagli
Richiedi maggiori informazioni
Informazioni su questo articolo
Codice UNSPSC:
39121004
NACRES:
NA.74
Vai a
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome Commerciale
HY-LiTE®
Produttore/marchio commerciale
HY-LiTE®
applicazioni
food and beverages
Compatibilità
for use with HY-LiTE® 2 instruments (with built-in printer (i.e. 1301000301))
Temperatura di conservazione
no temp limit
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 4
Questo articolo
1.324061.301001.30110
compatibility
for use with HY-LiTE® 2 instruments (with built-in printer (i.e. 1301000301))
compatibility
-
compatibility
-
compatibility
for use with HY-LITE instrument with built-in recorder (1.30100.0301)
storage temp.
no temp limit
storage temp.
-
storage temp.
no temp limit
storage temp.
no temp limit
product line
HY-LiTE®
product line
-
product line
HY-LiTE®
product line
-
manufacturer/tradename
HY-LiTE®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
industrial hygiene
jet fuel
application(s)
environmental
food and beverages
industrial hygiene
industrial qc
jet fuel
surface monitoring
water monitoring
application(s)
-
Descrizione generale
Replacement or spare power supply unit (PSU) for HY-LiTE® 2 instruments with built-in printer. HY-LiTE® 2 is a luminometer for monitoring hygiene status in a rapid and reliable way in food and beverage production. The PSU connects to the HY-LiTE® 2 instrument through a low-voltage socket for AC power operation.
Applicazioni
Replacement or spare power supply accessory for AC mains power operation of compatible HY-LiTE® 2 instruments.
Note legali
HY-LITE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
Recensioni
Nessuna valutazione
Filtri attivi
Contatta l'Assistenza Tecnica