Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
affinity binding assay: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Informazioni sul gene
mouse ... RTKN(20166)
1 of 4
Questo articolo | 14-455 | 14-415 | 14-278 |
|---|---|---|---|
| biological source mouse | biological source human | biological source - | biological source human |
| manufacturer/tradename Upstate® | manufacturer/tradename Upstate® | manufacturer/tradename Upstate® | manufacturer/tradename Upstate® |
| technique(s) affinity binding assay: suitable | technique(s) affinity binding assay: suitable | technique(s) affinity binding assay: suitable | technique(s) activity assay: suitable |
| NCBI accession no. | NCBI accession no. | NCBI accession no. | NCBI accession no. |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice |
Descrizione generale
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Risultati analitici
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
Filtri attivi
Contatta l'Assistenza Tecnica