Scegli un formato
567,00 €
4.490,00 €
Informazioni su questo articolo
Vai a
Origine biologica
human
Livello qualitativo
Ricombinante
expressed in Sf21 cells
PM
Mw 87 kDa
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
activity assay: suitable (kinase)
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
1 of 4
Questo articolo | 14-509-M | 14-535-M | 14-702-M |
|---|---|---|---|
| recombinant expressed in Sf21 cells | recombinant expressed in Sf21 cells | recombinant expressed in baculovirus infected Sf21 cells | recombinant - |
| technique(s) activity assay: suitable (kinase) | technique(s) activity assay: suitable (kinase) | technique(s) activity assay: suitable (kinase) | technique(s) activity assay: suitable (kinase) |
| biological source human | biological source human | biological source human | biological source human |
| mol wt Mw 87 kDa | mol wt Mw 84 kDa | mol wt Mw 50.4 kDa | mol wt Mw 85.2 kDa |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. |
| Quality Level 100 | Quality Level 100, 300 | Quality Level 100 | Quality Level 100, 300 |
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Risultati analitici
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Filtri attivi
Contatta l'Assistenza Tecnica