Merck
14-610-M
Flt-3 (D835Y) Protein, active, 10 µg
Active, N-terminal GST tagged, recombinant human Flt3 amino acids 564-end, containing the mutation D835Y, for use in Kinase Assays.
Autenticati per visualizzare i prezzi riservati alla tua organizzazione & contrattuali
Scegli un formato
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Informazioni su questo articolo
Codice UNSPSC:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.32
Vai a
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Origine biologica
human
Livello qualitativo
Ricombinante
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
PM
Mw 77.4 kDa
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
activity assay: suitable (kinase)
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Informazioni sul gene
human ... FLT3(2322)
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 4
Questo articolo
14-500-M14-681-M14-582-M
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
biological source
human
biological source
human
biological source
human
biological source
human
mol wt
Mw 77.4 kDa
mol wt
Mw 77.4 kDa
mol wt
Mw 90.9 kDa
mol wt
Mw 62 kDa
UniProt accession no.
P36888
UniProt accession no.
P36888
UniProt accession no.
P35916
UniProt accession no.
P11362
Gene Information
human ... FLT3(2322)
Gene Information
human ... FLT3(2322)
Gene Information
-
Gene Information
human ... FGFR1(2260)
Descrizione generale
N-terminal GST tagged, recombinant human Flt3 amino acids 564-end, containing the mutation D835Y
Product Source: expressed by baculovirus in Sf21 insect cells
Applicazioni
Research Category
Inflammation & Immunology
Azioni biochim/fisiol
Protein Target: Flt3
Target Sub-Family: TK
Stato fisico
Glutathione agarose affinity chromatography
Nota sulla preparazione
6 months at -70°C
Risultati analitici
routinely evaluated by phosphorylation of 50μM Abltide (Catalog # 12-493)
Altre note
For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.
Note legali
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
Recensioni
Nessuna valutazione
Filtri attivi
Contatta l'Assistenza Tecnica