Scegli un formato
46,80 €
Informazioni su questo articolo
Vai a
agenzia
EP 2.6.13
Livello qualitativo
Descrizione
For the microbiological examination of non-sterile pharmaceuticals
Sterilità
sterile; autoclaved
Stato
liquid
Durata
12 mo.
Caratteristiche
closure type White screw cap for wide neck
ready-to-use
Composizione
Lecithin, 3 g
Sodium Thiosulfate, 5 g
Confezionamento
pack of 6 bottles
pkg of (90 ml in 275 ml wide mouth bottle (6 bottles per box))
tecniche
direct inoculation: suitable
sterile filtration: suitable
Capacità bottiglia
275 mL
bottle filling volume
90 mL
pH
7.0
applicazioni
bioburden testing
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
2-25°C
Compatibilità
nonselective for
1 of 4
Questo articolo | 1.46481 | 1.46482 | 1.46175 |
|---|---|---|---|
| technique(s) direct inoculation: suitable, sterile filtration: suitable | technique(s) direct inoculation: suitable, sterile filtration: suitable | technique(s) direct inoculation: suitable, sterile filtration: suitable | technique(s) direct inoculation: suitable, sterile filtration: suitable |
| Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 300 |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| application(s) bioburden testing | application(s) bioburden testing | application(s) bioburden testing | application(s) bioburden testing |
| shelf life 12 mo. | shelf life 12 mo. | shelf life 12 mo. | shelf life 12 mo. |
| pH 7.0 | pH 7.0 | pH 7.0 | pH 7.0 |
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
WGK 1
Contenuto correlato
Filtri attivi
Contatta l'Assistenza Tecnica