Scegli un formato
456,00 €
3.480,00 €
Informazioni su questo articolo
Vai a
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in E. coli
PM
Mw 100 kDa
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
activity assay: suitable (kinase)
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Informazioni sul gene
human ... SRPK2(6733)
1 of 4
Questo articolo | 14-564-M | 14-347-M | 14-251-M |
|---|---|---|---|
| biological source human | biological source human | biological source human | biological source human |
| technique(s) activity assay: suitable (kinase) | technique(s) activity assay: suitable (kinase) | technique(s) activity assay: suitable (kinase) | technique(s) activity assay: suitable (kinase) |
| recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in E. coli |
| mol wt Mw 100 kDa | mol wt Mw 100 kDa | mol wt Mw 89.6 kDa | mol wt Mw 67.7 kDa |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. |
| Gene Information human ... SRPK2(6733) | Gene Information human ... SRPK1(6732) | Gene Information human ... CHEK2(11200) | Gene Information human ... MAPK14(1432) |
Descrizione generale
Applicazioni
Inflammation & Immunology
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Risultati analitici
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Filtri attivi
Contatta l'Assistenza Tecnica