Merck
1.46683
Piastre di sedimentazione pronte all′uso con agar di soia triptico
Sodium thiosulfate, Histidine, Lecithin, Tween®, ICR plus lockable plate, sterile; irradiated, plate diam. 90 mm, suitable for air monitoring
Sinonimo/i:
TSA, agar al digerito di soia e caseina
Autenticati per visualizzare i prezzi riservati alla tua organizzazione & contrattuali
Scegli un formato
20 PKG
87,40 €
120 PKG
501,00 €
87,40 €
Spedizione prevista per OGGIDettagli
Richiedi maggiori informazioni
Informazioni su questo articolo
Codice UNSPSC:
41106217
NACRES:
NA.74
Vai a
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Materiali
polystyrene plate
Livello qualitativo
agenzia
EP
USP
Sterilità
sterile; irradiated
Stato
plate (ready-to-use)
Caratteristiche
ready-to-use
Composizione
Histidine
Lecithin
Sodium thiosulfate
Tween®
Diam. piatto
90 mm
pH
7.3 ( in H2O)
applicazioni
air monitoring
pharmaceutical
Compatibilità
for use with MAS-100®
bacteria
fungi
Temperatura di conservazione
2-25°C
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 4
Questo articolo
1.467001.460501.46685
plate diam.
90 mm
plate diam.
90 mm
plate diam.
90 mm
plate diam.
-
sterility
sterile; irradiated
sterility
sterile; irradiated
sterility
sterile; irradiated
sterility
sterile; γ-irradiated
agency
EP, USP
agency
EP, USP
agency
EP, USP
agency
EP, USP
feature
ready-to-use
feature
ready-to-use
feature
ready-to-use, ICR Settle plate
feature
ready-to-use
application(s)
air monitoring, pharmaceutical
application(s)
air monitoring, pharmaceutical
application(s)
air monitoring, pharmaceutical
application(s)
air monitoring, pharmaceutical
suitability
bacteria, fungi
suitability
bacteria, fungi
suitability
bacteria, fungi
suitability
bacteria, fungi
Descrizione generale
La piastra di sedimentazione con agar soia triptico + LTHTh da 90 mm ICR+ (chiudibile) è progettata per la determinazione del conteggio totale di microrganismo aerobi presenti nell′aria attraverso il monitoraggio attivo o passivo dell′aria nonché delle impronte digitali del personale in isolatori e camere bianche. È un terreno complesso per la coltivazione e l′isolamento di un′ampia serie di batteri, lieviti e muffe. La formulazione del mezzo al digerito di soia e caseina contiene un insieme di peptoni di caseina e di soia attraverso l′apporto di azoto organico, in particolar modo aminoacidi e peptidi a catena lunga. Il cloruro di sodio mantiene l′equilibrio osmotico e il piruvato aggiunto al terreno inattiva i residui di perossido di idrogeno. Lecitina, polisorbato 80 (Tween®), istidina e tiosolfato di sodio sono neutralizzanti che inattivano gli agenti attivi dei disinfettanti come alcol (etanolo o alcol isopropilico al 70%), aldeide, clorito, dicloroisocianurato, glucoprotamina, acido peracetico, fenoli, composti dell′ammonio quaternario e biguanidi. Inoltre, il tipo di piastra (plus o “+”) è dotato di un coperchio fornito di blocco per mettere al riparo dal rischio di perdere il coperchio durante il trasporto dopo il campionamento. Le piastre devono essere in posizione “CLOSED” (chiusa) per l′incubazione aerobica (ruotare il coperchio in senso orario) e in posizione “VENT” (ventilata) per l′incubazione anaerobica o microaerofila (ruotare il coperchio in senso antiorario).
Applicazioni
Agar soia triptico (TSA, agar al digerito di soia e caseina) è un terreno complesso per la coltivazione e l′isolamento di un′ampia serie di batteri, lieviti e muffe. Il terreno trova applicazione nel monitoraggio ambientale con la determinazione del conteggio totale di microrganismo aerobi presenti nell′aria attraverso il monitoraggio attivo o passivo dell′aria nonché delle impronte digitali del personale in isolatori e camere bianche.
Note legali
MAS-100 is a registered trademark of MBV AG
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
Recensioni
Nessuna valutazione
Filtri attivi
Contatta l'Assistenza Tecnica