Scegli un formato
76,10 €
425,00 €
Informazioni su questo articolo
Vai a
Materiali
polystyrene plate
Livello qualitativo
agenzia
EP
USP
Sterilità
sterile; γ-irradiated
Stato
plate (ready-to-use)
Caratteristiche
lid ICR plus; lockable
ready-to-use
Composizione
Histidine
Lecithin
Thiosulfate
Tween®
Confezionamento
triple packed of 20 and 120 plates
Diam. piatto
90 mm
Colore
clear yellowish Medium
pH
5.6 ( in H2O)
applicazioni
air monitoring
pharmaceutical
Compatibilità
for use with MAS-100®
molds
yeasts
Temperatura di conservazione
2-25°C
1 of 4
Questo articolo | 1.46081 | 1.46538 | 1.46303 |
|---|---|---|---|
| agency EP, USP | agency EP, USP | agency EP, USP | agency EP 2.6.13, JP 4.05, USP 62 |
| form plate (ready-to-use) | form plate (ready-to-use) | form plate (ready-to-use) | form gelatinous solid |
| suitability molds, yeasts | suitability molds, yeasts | suitability bacteria, fungi | suitability molds, yeasts |
| sterility sterile; γ-irradiated | sterility sterile; irradiated | sterility sterile; irradiated | sterility sterile |
| composition Histidine , Thiosulfate , Lecithin , Tween® | composition Lecithin , Tween® | composition Histidine , Lecithin , Thiosulfate , Tween® | composition - |
| application(s) air monitoring | application(s) air monitoring, pharmaceutical | application(s) pharmaceutical | application(s) cosmetics |
Descrizione generale
Applicazioni
Nota sulla preparazione
- Il prodotto può essere utilizzato per il campionamento fino alla data di scadenza se conservato in posizione verticale, al riparo dalla luce e adeguatamente sigillato a una temperatura compresa tra +15 °C e +25 °C.
- È possibile prevenire la formazione di condensa evitando rapidi sbalzi di temperatura e sollecitazioni meccaniche.
- Le procedure di test descritte nel CdA possono essere avviate fino alla data di scadenza riportata sull'etichetta.
Note legali
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 2
Articoli
Microbial monitoring; environmental monitoring; interim storage; ICR contact plates; contact plates; TSA w. LTHThio Contact ICR+
Filtri attivi
Contatta l'Assistenza Tecnica