Scegli un formato
3.580,00 €
3.580,00 €
Spedizione prevista il04 dicembre 2025Dettagli
Informazioni su questo articolo
Vai a
Origine biologica
human
Livello qualitativo
Ricombinante
expressed in Sf21 cells
PM
Mw 36 kDa (Aurora C)
Mw 38 kDa (INCENP)
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
activity assay: suitable (kinase)
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
1 of 4
Questo articolo | 14-835-M | 14-511-M | 14-703-M |
|---|---|---|---|
| biological source human | biological source human | biological source human | biological source human |
| technique(s) activity assay: suitable (kinase) | technique(s) activity assay: suitable (kinase) | technique(s) activity assay: suitable (kinase) | technique(s) activity assay: suitable (kinase) |
| recombinant expressed in Sf21 cells | recombinant expressed in baculovirus infected Sf21 cells | recombinant expressed in Sf21 cells | recombinant expressed in baculovirus infected Sf21 cells |
| mol wt Mw 36 kDa (Aurora C), Mw 38 kDa (INCENP) | mol wt Mw 38 kDa (INCENP), Mw 40 kDa (Aurora B) | mol wt Mw 46.9 kDa | mol wt Mw 45.3 kDa |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100, 300 |
Descrizione generale
Combined purity 94% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining. Aurora C MW = 36kDa, INCENP MW = 38kDa.
Applicazioni
Metabolism
Apoptosis & Cancer
Diabetes
Obesity
Metabolic Disorders
Confezionamento
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Risultati analitici
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Filtri attivi
Contatta l'Assistenza Tecnica