Scegli un formato
694,00 €
694,00 €
Spedizione prevista il03 dicembre 2025Dettagli
Informazioni su questo articolo
Vai a
Nome del prodotto
Purospher® STAR RP-8 endcapped (5 µm), L × I.D. 125 mm x 3 mm LiChroCART™ HPLC cartridge, manuCART™ holder required for use
Materiali
stainless steel column
Livello qualitativo
agenzia
suitable for USP L7
Nome Commerciale
Purospher®
Caratteristiche
endcapped
Confezionamento
1 ea of
Grado di funzionalizzazione
11.2% Carbon loading
Parametri
250 bar pressure
65 °C max. temp.
tecniche
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (High)
Lungh. × diam. int. colonna
12.5 cm × 3 mm
Area superficiale
330 m2/g
Matrice
fully porous particle
Gruppo funzionale matrice
C8 bonding phase
Dimensione particelle
5 μm
Dimensione pori
120 Å pore size
Intervallo di pH d’impiego
1.5-10.5
Tecnica di separazione
reversed phase
Temperatura di conservazione
no temp limit
Categorie correlate
1 of 4
Questo articolo | 1.50274 | 1.50271 | 1.50031 |
|---|---|---|---|
| separation technique reversed phase | separation technique reversed phase | separation technique reversed phase | separation technique reversed phase |
| particle size 5 μm | particle size 5 μm | particle size 5 μm | particle size 5 μm |
| matrix active group C8 bonding phase | matrix active group C8 bonding phase | matrix active group C8 bonding phase | matrix active group C8 bonding phase |
| matrix fully porous particle | matrix fully porous particle | matrix fully porous particle | matrix fully porous particle |
| pore size 120 Å pore size | pore size 120 Å pore size | pore size 120 Å pore size | pore size 120 Å pore size |
| product line Purospher® | product line Purospher® | product line Purospher® | product line Purospher® |
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- Ultra-pure silica (99.999%) for excellent peak symmetry
- High separation efficiency
- Reproducible results from run-to-run and batch-to-batch
- Outstanding pH stability from pH 1.5 to 10.5
- Good suitability for LC-MS applications
Risultati analitici
Theoretical Plates (N/m) (Toluene): ≥ 80000
Symmetry (Toluene): 0.8 - 1.4
Capacity factor (Toluene): ≥ 1.0
Contenuto correlato
Filtri attivi
Contatta l'Assistenza Tecnica