Scegli un formato
466,00 €
466,00 €
Spedizione prevista il05 dicembre 2025Dettagli
Informazioni su questo articolo
Vai a
Nome del prodotto
LiChrospher® Si 60 (5 µm) LiChroCART™ 4-4, suitable for HPLC
Materiali
stainless steel column
Livello qualitativo
agenzia
suitable for USP L3
Nome Commerciale
LiChrospher®
Caratteristiche
endcapped: no
Confezionamento
10 pak of
Parametri
250 bar pressure
60 °C max. temp.
tecniche
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
Lungh. × diam. int. colonna
0.4 cm × 4 mm
Area superficiale
350 m2/g
Matrice
fully porous particle
Gruppo funzionale matrice
Silica bonding phase
Dimensione particelle
5 μm
Dimensione pori
60 Å pore size
Intervallo di pH d’impiego
2-7.5
Tecnica di separazione
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
Temperatura di conservazione
no temp limit
1 of 4
Questo articolo | 1.51343 | 1.50830 | 1.50820 |
|---|---|---|---|
| matrix active group Silica bonding phase | matrix active group Silica bonding phase | matrix active group Silica bonding phase | matrix active group Silica bonding phase |
| particle size 5 μm | particle size 5 μm | particle size 5 μm | particle size 5 μm |
| separation technique hydrophilic interaction (HILIC), normal phase | separation technique hydrophilic interaction (HILIC), normal phase | separation technique hydrophilic interaction (HILIC), normal phase | separation technique hydrophilic interaction (HILIC), normal phase |
| pore size 60 Å pore size | pore size 60 Å pore size | pore size 60 Å pore size | pore size 60 Å pore size |
| product line LiChrospher® | product line LiChrosorb® | product line LiChrospher® | product line LiChrospher® |
| matrix fully porous particle | matrix fully porous particle | matrix fully porous particle | matrix fully porous particle |
Descrizione generale
Risultati analitici
Contenuto correlato
Filtri attivi
Contatta l'Assistenza Tecnica